Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
HPTLC plates, ProteoChrom®
Leverandør: Merck Millipore
ProteoChrom®
For ProteoChrom® HPTLC silica gel 60 F254s plates, an extra thin layer of high performance silica gel is used, providing highly efficient separation characteristics for 1-D analysis of peptides and protein digests. Up to 20 peptides can be resolved, and as little as 1 - 2 ng per band can be seen.
  • Highly reproducible: Optimised separation and staining procedures
  • Convenient, easy to follow, detailed protocols included
  • Highly stable in water, ideal for use with aqueous solvent systems
For ProteoChrom® HPTLC cellulose sheets, an extra thin layer of optimised microcrystalline cellulose is used. Specially developed protocols for development and staining enable a straightforward 2-D analysis in just four hours.
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Aluminium sheets
Belægningsmateriale Pladestørrelse Layer thickness Porestørrelse Fluorescensindikator Pakn VWR katalog nummer Mængde
Cellulose 100×100 mm 100 µm 60 Å No 1 1.05651.0001
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal