Vil du logge ind igen?
Whatman™-filtre til test af vand, luft og jordbund
Nøjagtige og pålidelige analyseresultater er vigtigt ved monitorering af luft, vand og jordbund til miljøtest. GE ved, at du skal sikre dig, at din filtrering er effektiv, reproducerbar og bevarer integriteten af dine prøver. Uanset om du bruger et af vores glaspapirer, sprøjtefiltre eller andre Whatman™-produkter, kan du regne med, at GE forstår, at kvalitet betyder noget.
Vandtest   Lufttest   Jordbundstest
Nye RTU*-filtre tilgængelige!
*Brugsklare
40 års erfaring med klargøring og test af miljøprøver på 21 minutter
Til toppen
Whatman™-filtre til vandtest
Med Whatman™-filtre kan du teste dine prøver i overensstemmelse med miljøkravene til vandtest. Følgende test skal udføres:
  • faststofanalyse
  • metalanalyse
  • klargøring af opløste ionprøver
  • opløst organisk kulstofindhold
  • HPLC, UHPL, ICP-MS
  • mikrobiologisk analyse
Whatman™ har udviklet specifikke filtre for at garantere pålidelige resultater og for at gøre det muligt nemt at udføre hver analyse, selv med udgangspunkt i kritiske prøver.
For eksempel sikrer 934-AH RTU-glasfiberfiltre, som medfølger i et forvasket og forvejet format, en betydelig tidsbesparelse ved analyse af suspenderede stoffer.
GD/XP-sprøjtefiltre, som omfatter en integreret forfiltrering med dobbeltlags forfilterstak og en 0,45 mikron membran til sidst, muliggør nem filtrering af svært filtrerbare prøver. Desuden minimerer forfilteret i polypropylen ekstraherbare ioner, hvilket gør dem velegnede til metalsporstofanalyse ved hjælp af ICP-MS. Find ud af, hvordan Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP og GD/X™ og Mini-Uniprep kan hjælpe dig!
Kundeanbefaling: Whatman™-filtre til vandkvalitetstest
Nyhed: RTU-familien er nu udvidet med filtre
GF/C RTU til opløste og suspenderede faste stoffer i overensstemmelse med EN872
934 AH RTU til flygtige stoffer i overensstemmelse med US EPA Lab Standardmetode 2540 C og D
Brugsklare: Forvasket, tørret/afbrændt, afkølet, tørret, afvejet med 4 decimaler og placeret i mærket/stregkodet skål og stregkodet æske 
Fysisk analyse
Den samlede mængde af suspenderede, opløste og ustabile faste stoffer skal bestemmes ved hjælp af glasfiberfiltre. 934-AH RTU-glasfiberfiltrene er klar til brug!
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/C, Whatman
Anvendelse:
Filtre til analyse af den samlede mængde suspenderede, opløste og ustabile faste stoffer
Fremhævet egenskab 1:
Retention af meget fine partikler
Fremhævet egenskab 2:
Partikelretention: 1,2 µm
Overensstemmelse med standardmetode:
EN 872
Filternavn:
GF/C
Filtertype:
Glasfiberfiltre
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet 934-AH, Whatman
Anvendelse:
Filtre til analyse af den samlede mængde suspenderede faste stoffer
Fremhævet egenskab 1:
Høj bærekapacitet
Overensstemmelse med standardmetode:
2540D
Filternavn: 934-AH
Filtertype: Glasfiberfilter
Nye RTU-filtre til flygtige stoffer tilgængelig
Glasmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman
Anvendelse:
Filtre til analyse af den samlede mængde suspenderede faste stoffer
Fremhævet egenskab 1:
Klar til brug: forvaskede og forvejede
Fremhævet egenskab 2:
Hver skål har en unik stregkode
Overensstemmelse med standardmetode:
2540D
Filternavn: 934-AH RTU
Filtertype: Glasfiberfilter
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/C RTU, Whatman
Anvendelse:
Filtre til analyse af den samlede mængde suspenderede, opløste og ustabile faste stoffer
Fremhævet egenskab 1:
Klar til brug: forvaskede, tørrede, afkølede og afvejede
Fremhævet egenskab 2:
Certificeret massetab <0,017 mg/cm2 
Overensstemmelse med standardmetode:
EN 872
Filternavn:GF/C RTU
Filtertype: Glasfiberfilter
Demonstration af glasmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman
Kemisk analyse
Kemisk analyse udføres normalt ved hjælp af analyseinstrumenter. Filtrering af vandprøver før analyse er god praksis for at fjerne uønskede partikler fra analysen og for at beskytte skrøbelige instrumenter mod potentielt skadelige stoffer.
I dette afsnit kan du finde filtre til:
  • bestemmelse af opløste tungmetaller (GD/XP™-sprøjtefiltre, Polydisc™ GW- og Polycap™ GW-in-line-filtre)
  • klargøring af opløste ionprøver (Anotop™ IC-sprøjtefilter)
  • bestemmelse af opløst organisk kulstof (DOC) (Puradisc™ Aqua 30-sprøjtefilter)
Sprøjtefiltre, GD/XP™, Whatman
Anvendelse:
Analyse af opløste tungmetaller
Fremhævet egenskab 1:
Til svært filtrerbare prøver
Fremhævet egenskab 2:
Velegnet til analyse af metalliske sporstoffer
Filternavn:
GD/XP™
Filtertype:
SPRØJTEFILTRE
In-line-filtre, Polydisc™ GW, Whatman
Anvendelse:
Analyse af opløste tungmetaller
Fremhævet egenskab 1:
Til grundvandsprøver
Filternavn:
POLYDISC™ GW
Filtertype:
IN-LINE-FILTRE
Prøvetagningskapsler til grundvand, Polycap™ GW, Whatman
Anvendelse:
Analyse af opløste tungmetaller
Fremhævet egenskab 1:
Til grundvandsprøver
Filternavn:
POLYCAP™ GW
Filtertype:
IN-LINE-FILTRE
Sprøjtefiltre, Anotop™, Whatman
Anvendelse:
Analyse af opløste ioner
Fremhævet egenskab 1:
Certificeret og garanteret lave niveauer af anion-udvaskning
Filternavn:
ANOTOP™ IC
Filtertype:
SPRØJTEFILTRE
Sprøjtefiltre, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Anvendelse:
Analyse af opløst organisk kulstof
Fremhævet egenskab 1:
Forvaskede
Filternavn:
PURADISC™ AQUA30
Filtertype:
SPRØJTEFILTRE
HPLC/UHPLC og andre analyseteknikker
HPLC/UHPLC og andre analyseteknikker
For at beskytte dine instrumenter og din prøve skal du bruge følgende filtre:
Sprøjtefiltre, SPARTAN™, Whatman
Anvendelse:
Lavt indhold af faste stoffer
Fremhævet egenskab 1:
HPLC-certificeret
Filternavn:
SPARTAN
Filtertype:
SPRØJTEFILTRE
Sprøjtefiltre, Puradisc™, Whatman
Anvendelse:
Lavt indhold af faste stoffer
Fremhævet egenskab 1:
Bredt udvalg af membraner, porestørrelser og diametre
Filternavn:
PURADISC
Filtertype:
SPRØJTEFILTRE
Sprøjtefiltre, GD/X™, Whatman
Anvendelse:
Svært filtrerbare prøver
Fremhævet egenskab 1:
Med forfiltreringsstak af glasfiberfilter
Fremhævet egenskab 2:
Tre til syv gange større prøvevolumen end standardsprøjtefiltre
Filternavn:
GD/X
Filtertype:
SPRØJTEFILTRE
Sprøjtefiltre, GD/XP™, Whatman
Anvendelse:
Svært filtrerbare prøver
Fremhævet egenskab 1:
Med forfiltreringsstak af polypropylen
Fremhævet egenskab 2:
Minimer niveauerne af ekstraherbare ioner
Filternavn:
GD/XP
Filtertype:
SPRØJTEFILTRE
Filtre uden sprøjter, Mini-UniPrep™ G2
Anvendelse:
HPLC/GC-autosamplere
Fremhævet egenskab 1:
Alt-i-ét-filter og autosamplerrør
Fremhævet egenskab 2:
Med glasautosamplerrør
Filternavn:
MINIUNIPREP G2
Filtertype:
FILTRE UDEN SPRØJTER
Filtre uden sprøjter, Mini-UniPrep™
Anvendelse:
HPLC/GC-autosamplere
Fremhævet egenskab 1:
Alt-i-ét-filter og autosamplerrør
Fremhævet egenskab 2:
Med plastautosamplerrør
Filternavn:
MINIUNIPREP
Filtertype:
FILTRE UDEN SPRØJTER
Analytical Scientist-rapport
Demonstration af Whatman GD/X™-sprøjtefilter
Demonstration af Whatman Mini-UniPrep™
Mikrobiologisk analyse
Relaterede varer
VWR kan tilbyde dig et komplet produktsortiment af forbrugsvarer, udstyr og reagenser til miljøanalyse. Brug søgeværktøjet på vores hjemmeside, eller kontakt din salgsrepræsentant.
Kontakt
Til toppen
Whatman™-filtre til lufttest
Monitorering af luftkvalitet bliver mere og mere vigtig på grund af forekomsten af store mængder luftforurenende stoffer i den omgivende luft. Kilderne til emission kan være naturlige eller forårsaget af industri, landbrug eller transporttrafik. Ultrafine partikler (UFP'er) er blevet et centralt interesseområde i miljøovervågning og relaterede undersøgelser, da de har vist sig at have potentielt betydelige konsekvenser for luftkvalitet og sundhed.
Tungmetaller, organiske og uorganiske kemikalier såsom ozon, flygtige organiske kulstoffer, SO2, NO2, CO, benzoat eller asbest skal også overvåges.
Whatman™ kan hjælpe dig med specielle filtre til overvågning af partikler, både manuelle og automatiserede; til prøvetagning i normale eller aggressive miljøer; til test af radioaktivitet, metaller eller asbest.
Vælg mellem 13 forskellige typer Whatman™-filtre til luftprøvetest:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • TE-membraner
  • QM-A-kvartsfiberfiltre
  • QM-H-kvartsfiberfiltre
  • QM-A-kvartshylstre
  • QM-H-kvartshylstre
  • Glasmikrofiberruller
  • WME
  • Nucleopore™-membraner
  • Cyclopore™-membraner
Partikelanalyse
Manuel prøvetagning i normale miljøer
Glasmikrofiberfiltre med bindemiddel, kvalitet GF 10, Whatman
Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)
Fremhævet egenskab 1:
Ekstrem mekanisk stabilitet
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 180 °C
Filternavn:
GF10
Filtertype:
GLASFIBERFILTRE
Ekstraktionshylstre, Whatman
Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)
Fremhævet egenskab 1:
Til røggasser
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 500 °C
Filternavn:
GLASFIBERHYLSTRE
Filtertype:
GLASFIBERHYLSTRE
Membranfiltre, PTFE, TE-området, Whatman
Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)
Fremhævet egenskab 1:
Høj kemisk kompatibilitet
Fremhævet egenskab 2:
Lav kemisk baggrundsinterferens
Filternavn:
TE PTFE
Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/A, Whatman
Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)
Fremhævet egenskab 1:
Til gravimetrisk bestemmelse, PM10
Fremhævet egenskab 2:
Høj flowhastighed
Filternavn:
GF/A
Filtertype:
GLASFIBERFILTRE
Glasmikrofiberfiltre til luftprøvetagning, kvalitet EPM 2000, Whatman
Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)
Fremhævet egenskab 1:
Til gravimetrisk bestemmelse, PM10
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes i PM-10 luftprøveudstyr til store mængder
Filternavn:
EPM2000
Filtertype:
GLASFIBERFILTRE
Membranfiltre til luftprøvetagning, PTFE, kvalitet PM 2,5, Whatman
Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (normalt miljø)
Fremhævet egenskab 1:
Til PM 2,5-bestemmelse. Høj kemisk kompatibilitet
Fremhævet egenskab 2:
Lav kemisk baggrundsinterferens
Overensstemmelse med standardmetode:
EPA PM 2,5 (kravene i 40 CFR del 50 bilag L)
Filternavn:
PM 2,5 PTFE
Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE
Manuel prøvetagning i aggressive miljøer
Kvartsmikrofiberfiltre til luftprøvetagning, kvalitet QM-A, Whatman
Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (aggressivt miljø)
Fremhævet egenskab 1:
Til røggasser. Højrent kvarts.
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C
Filternavn:
QM-A
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Luftprøvefiltre i ren kvarts, kvalitet QM-H, Whatman
Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (aggressivt miljø)
Fremhævet egenskab 1:
100 % ren kvarts
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 900 °C
Filtertype:
QM-H
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Ekstraktionshylstre, høj renhed, kvarts, Whatman
Anvendelse:
Manuel prøvetagning af partikler i omgivende luft (aggressivt miljø)
Fremhævet egenskab 1:
Højrent kvarts. Til røggasser.
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C
Filternavn:
KVARTSFIBERHYLSTRE
Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSTRE
Automatiseret prøveudtagning
Glasmikrofiberfiltre med bindemiddel, kvalitet GF 10, Whatman
Anvendelse:
Automatiseret prøveudtagning af partikler i omgivende luft
Fremhævet egenskab 1:
Ekstrem mekanisk stabilitet
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 180 °C
Filternavn:
GF10-RULLER
Filtertype:
GLASMIKROFIBERRULLER
Prøvetagning til analyse af radioaktivitet og metaller
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/A, Whatman
Anvendelse:
Prøvetagning af radioaktiv luftforurening
Fremhævet egenskab 1:
Velegnet til at absorbere radioaktivt jod
Fremhævet egenskab 2:
Høj flowhastighed
Filternavn:
GF/A
Filtertype:
GLASFIBERFILTRE
Anvendelsesspecifikt filtrerpapir, kvalitet 72, Whatman
Anvendelse:
Prøvetagning af radioaktiv luftforurening
Fremhævet egenskab 1:
Velegnet til at absorbere radioaktivt jod
Filternavn:
Kvalitet 72
Filtertype:
GLASFIBER-/CELLULOSEFILTRERPAPIR
Filtre til bestemmelse af metaller i omgivende partikler
Membranfiltre, blandet cellulose-ester, Whatman
Anvendelse:
Filtre til bestemmelse af metaller i omgivende partikler
Fremhævet egenskab 1:
God flowhastighed og styrke
Fremhævet egenskab 2:
Stort udvalg af porøsitet
Filternavn:
MCE
Filtertype:
MCE-MEMBRANFILTRE
Kemisk analyse
Overvågning af luftforurening fra skorstene, røgkanaler og aerosoler kræver et filter, som kan modstå kemisk barske miljøer og høje temperaturer. Høj renhed kræves også til denne anvendelse.
Filtre til analyse af tungmetaller
Kvartsmikrofiberfiltre til luftprøvetagning, kvalitet QM-A, Whatman
Anvendelse:
Analyse af tungmetaller
Fremhævet egenskab 1:
Højrent kvarts
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C
Filternavn:
QM-A
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Luftprøvefiltre i ren kvarts, kvalitet QM-H, Whatman
Anvendelse:
Analyse af tungmetaller
Fremhævet egenskab 1:
100 % ren kvarts
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 900 °C
Filtertype:
QM-H
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Glasmikrofiberfiltre til luftprøvetagning, kvalitet EPM 2000, Whatman
Anvendelse:
Analyse af tungmetaller
Fremhævet egenskab 1:
Detaljeret kemisk analyse af forurenende sporstoffer
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes i PM-10 luftprøveudstyr til store mængder
Filternavn:
EPM2000
Filtertype:
GLASFIBERFILTRE
Ekstraktionshylstre, høj renhed, kvarts, Whatman
Anvendelse:
Analyse af tungmetaller
Fremhævet egenskab 1:
Højrent kvarts. Velegnet til solventekstraktion og luftprøvetagning.
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C
Filternavn:
KVARTSFIBERHYLSTRE
Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSTRE
Filtre til andre organiske eller uorganiske kemikalier
Glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel, kvalitet GF/A, Whatman
Anvendelse:
Andre organiske eller uorganiske kemikalier
Fremhævet egenskab 1:
Høj flowhastighed
Filternavn:
GF/A
Filtertype:
GLASFIBERFILTRE
Membranfiltre, PTFE, TE-området, Whatman
Anvendelse:
Andre organiske eller uorganiske kemikalier
Fremhævet egenskab 1:
Øget holdbarhed til aggressive testmiljøer
Fremhævet egenskab 2:
Høj kemisk kompatibilitet
Filtertype:
TE PTFE
Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE
Kvartsmikrofiberfiltre til luftprøvetagning, kvalitet QM-A, Whatman
Anvendelse:
Andre organiske eller uorganiske kemikalier
Fremhævet egenskab 1:
Højrent kvarts
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C
Filternavn:
QM-A
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Luftprøvefiltre i ren kvarts, kvalitet QM-H, Whatman
Anvendelse:
Andre organiske eller uorganiske kemikalier
Fremhævet egenskab 1:
100 % ren kvarts
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 900 °C
Filternavn:
QM-H
Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE
Ekstraktionshylstre, høj renhed, kvarts, Whatman
Anvendelse:
Andre organiske eller uorganiske kemikalier
Fremhævet egenskab 1:
Højrent kvarts. Velegnet til solventekstraktion og luftprøvetagning.
Fremhævet egenskab 2:
Anvendes op til 800 °C
Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSTRE
Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSTRE
Asbestanalyse
Relaterede varer
VWR kan tilbyde dig et komplet produktsortiment af forbrugsvarer, udstyr og reagenser til miljøanalyse. Brug søgeværktøjet på vores hjemmeside, eller kontakt din salgsrepræsentant.
Kontakt
Til toppen
Whatman™-filtre til jordbundstest
Fra et miljømæssigt synspunkt er jord et primært element af økosystemet, sammen med vand, luft og levende organismer, og skal derfor bevares og beskyttes mod mulige nedbrydningsfænomener. På den anden side er anvendelse af kunstgødning i landbruget et effektivt middel til at øge jordens produktivitet og dermed udbyttet af afgrøder.
Jordprøveanalyse kræver, at kemiske stoffer først ekstraheres af deres matrix ved hjælp af pH- og varmemodulation og koncentreres. Nitrogen, pesticider, fosfor, opdæmmede stoffer og klarede opløsninger samt pH skal bestemmes i jordprøver. Whatman™ kan levere det rette produkt til hver test.
Anmod om Whatman-filterprøver til JORDBUND
Kjeldahl-nitrogenanalyse
Kjeldahl-nitrogenanalyse
Jordens nitrogenindhold bestemmes typisk med Kjeldahl-teknikker, som indebærer prøvetagning af en nøjagtig mængde jord inden overførsel til et nedbrydningsrør. Til denne anvendelse skal du bruge vejebåde fra Whatman™ til lavt nitrogenindhold og derefter filtrere prøven med kvalitativt papir.
Kvalitativt filtrerpapir, standardkvaliteter, kvalitet 4 og 4V, Whatman
Anvendelse:
Kjeldahl-nitrogenanalyse
Fremhævet egenskab 1:
Til prøvefiltrering forud for analyse
Filternavn:
Kvalitet 4
Filtertype:
FILTRERPAPIR
Kjeldahl-vejebåde, Whatman
Anvendelse:
Kjeldahl-nitrogenanalyse
Fremhævet egenskab 1:
Lavt nitrogenindhold
Filtertype:
Kvalitet 609
Filtertype:
VEJEBÅDE
Soxhlet-ekstraktion
Forud for analysen, f.eks. ved gaskromatografi (GC), kan jord klargøres ved hjælp af Soxhlet-ekstraktion eller mikrobølgenedbrydning. Ekstraktionshylstre er udbredt til denne teknik. For at fjerne fine partikler og beskytte dit GC-instrument skal du bruge specifikke sprøjtefiltre.
Ekstraktionshylstre, Whatman
Anvendelse:
Soxhlet-ekstraktion
Filternavn: CELLEHYLSTRE
Filtertype: CELLULOSEHYLSTRE
Spektrofotometri og kromatografi
De fleste sporstoftest er baseret på ekstraktion af jord og måling af koncentrationen af sporstoffer i den jordfri, flydende fase ved hjælp af f.eks. induktivt koblet plasmaoptisk atomemissionsspektrometri (ICP-AES). Derefter skal prøven normalt filtreres gennem et kvalitativt filtrerpapir eller glasfiberfilter for at sikre, at den ikke tilstopper forstøvere eller forstyrrer indsprøjtningen i analyseinstrumentet. Hvis prøven opløses med kongevand, kan den filtreres gennem et askefrit filtrerpapir.
Sprøjtefiltre, SPARTAN™, Whatman
Anvendelse:
Spektrofotometri og kromatografi
Fremhævet egenskab 1:
HPLC-certificeret
Filternavn:
SPARTAN
Filtertype:
Glasfiberfilter
Sprøjtefiltre, Puradisc™, Whatman
Anvendelse:
Spektrofotometri og kromatografi
Fremhævet egenskab 1:
Bredt udvalg af membraner, porestørrelser og diametre
Filternavn:PURADISC
Filtertype:Glasfiberfilter
Sprøjtefiltre, GD/X™, Whatman
Anvendelse:
Spektrofotometri og kromatografi
Fremhævet egenskab 1:
Med forfiltreringsstak af glasfiberfilter
Fremhævet egenskab 2:
Tre til syv gange større prøvevolumen end standardsprøjtefiltre
Filternavn:
GD/X
Filtertype:
Sprøjtefiltre
Sprøjtefiltre, GD/XP™, Whatman
Anvendelse:
Svært filtrerbare prøver
Fremhævet egenskab 1:
Med forfiltreringsstak af polypropylen
Fremhævet egenskab 2:
Minimer niveauerne af ekstraherbare ioner
Filternavn:
GD/XP
Filtertype:
Sprøjtefiltre
Filtre uden sprøjter, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Anvendelse:
Spektrofotometri og kromatografi
Fremhævet egenskab 1:
Alt-i-ét-filter og autosamplerrør
Fremhævet egenskab 2:
Med glasautosamplerrør
Filternavn:
MINIUNIPREP G2
Filtertype:
Glasfiberfilter
Filtre uden sprøjter, Mini-UniPrep™, Whatman
Anvendelse:
Spektrofotometri og kromatografi
Fremhævet egenskab 1:
Alt-i-ét-filter og autosamplerrør
Fremhævet egenskab 2:
Med plastautosamplerrør
Filternavn:
MINIUNIPREP
Filtertype:
Glasfiberfilter
Demonstration af Whatman GD/X™-sprøjtefilter
Demonstration af Whatman Mini-UniPrep™
Kolorimetri til fosforanalyse
Ved hjælp af fosfortest af jord kan mængden af fosforgødning, som kræves for at opnå maksimal plantevækst, bestemmes. For at bestemme jordens fosforindhold ekstraheres jorden med en kemisk opløsning, og fosforindholdet i ekstraktet måles ved kolorimetri. Filtrering af ekstraktet gennem et kvalitativt filtrerpapir er normalt nødvendig før analysen. Hvis der anvendes en automatiseret metode til at bestemme fosforkoncentrationen, kan syrefast filtrerpapir være nødvendig.
Kvantitativt filtrerpapir, askefri kvaliteter, kvalitet 41, Whatman
Anvendelse:
Kolorimetri til fosforanalyse
Filternavn: Kvalitet 41
Filtertype: FILTRERPAPIR
pH-analyse
pH-værdien i jorden er afgørende for hvor godt den holder på mineraler. Nogle planter har meget specifikke pH-krav. Der er mange forskellige måder at måle jordens pH på. Lakmuspapir/pH-papir er en hurtig og billig metode til at teste jordens pH på, når et pH-meter ikke er tilgængeligt, eller når meget præcise værdier ikke er nødvendige. Ved klargøring af jordbundsprøver skal du bruge vejepapir til at veje jorden, før du tilsætter vand. Filtrerpapir kan bruges til at fjerne unødvendige partikler fra suspensionen.
pH-indikatorpapir, Whatman
Anvendelse:
pH-analyse
Fremhævet egenskab 2:
Universelle indikatorer
Filternavn:
PHANPEHA
Filtertype:
INDIKATORPAPIR
Whatman™-filtre til klaring af prøver og retention af faste stoffer
Mange testmetoder kræver, at flydende komponenter i en opløsning udskilles fra suspenderede stoffer inden analysen. GE tilbyder et bredt udvalg af cellulosefiltrerpapir med forskellige niveauer af flowhastighed, bærekapacitet og kemisk resistens for at understøtte disse anvendelser.
Papirfiltre: Vejledning til valg
Relaterede varer
VWR kan tilbyde dig et komplet produktsortiment af forbrugsvarer, udstyr og reagenser til miljøanalyse. Brug søgeværktøjet på vores hjemmeside, eller kontakt din salgsrepræsentant.
Kontakt