Temperaturstyringssystemer
Temperaturstyringssystemer bruges til mange forskellige afkølings- og opvarmningsopgaver i life science-, mikrobiologi- og kemilaboratorier. 
VWR fører køletermostatbade, kølere og termostatbade fra et udvalg af markedets førende leverandører, såsom Julabo, Huber, Lauda og Grant samt enheder fra vores egen VWR Collection. 
Lad os hjælpe dig med at finde det rette termostatbad til din opgave. 
Valg af termostatbad efter opgave
Køletermostatbade og kølere
Termostatbade
Termostatbade til køling og opvarmning
Vælg et termostatbad efter leverandør
Julabo
Lauda
Grant
Huber
VWR
Anmod om tilbud
Dette skal du overveje, før du køber et termostatbad
  • Hvilken opgave arbejder du med?
  • Arbejder du med interne eller eksterne opgaver? 
  • Har du brug for et åbent eller et lukket system? 
  • Hvilket temperaturområde har du brug for?
  • Hvilken grad af temperaturstabilitet er nødvendig?
  • Hvilken opvarmnings- og afkølingshastighed er nødvendig?
  • Hvilken afkølings-/opvarmningseffekt har du brug for (watt)?
  • Har du brug for en integreret programmeringsenhed med tids- og temperaturprofilering?
  • Hvilken kapacitet (liter) har du brug for?
  • Hvilke flowhastigheder er nødvendige?
  • Er en PT100-sensor påkrævet?
    Anmod om tilbud
    Beregning af effektkrav til afkøling
    Det er vigtigt at finde det korrekte effektkrav til afkøling for enhver opgave. Du kan beregne effektkrav til afkøling ved hjælp af denne formel:
    Watt i Celsius W = (ΔT° x (4126) / S)
    ΔT° = temperaturforskellen mellem indløbs- og udløbsvæske efter at det er passeret igennem applikationen
    S = tid i sekunder for at fylde en 1 l-beholder. F.eks. hvis det kendte flow er 10 l pr. minut, vil 60 sekunder pr. 10 l være 6 sekunder. S = 6 sekunder
    4126 = omregningskonstant for vandets densitet og specifikke varmefylde
    Klik her for at finde vejledninger til alle vores termostater og termostatbade