Merck - Merck Millipore til lægemiddelindustrien
Lichrosolv® og EMSURE® opløsningsmidler, syrer, salte, Chromolith® kromatografikolonner og MAS-100 NT® luftprøvetagere til anvendelse inden for lægemiddelindustrien.
Merck - Merck Millipore til lægemiddelindustrien
Du elsker Merck-kemikalier, men du har problemer med at finde det rette produkt til farmaceutisk anvendelse? Så behøver du ikke lede længere!
Merck har udviklet denne kampagne til lægemiddelindustrien for at give dig et overblik over alle muligheder for anvendelse. 
Fra den berømte acetonitril 1.00030.2500 til Merck Millipore Milli-Q-systemer til det laboratorievand, du har brug for. Se et udvalg af opløsningsmidler, syrer, baser, ICP-standarder, vandsystemerosv. 
Alt, hvad du behøver til din kromatografi, luftprøvetagning og miljøanalyse, kvalitetskontrol, prøveforberedelse, vandbestemmelse, elementanalyse, osv.
R&D
Til toppen
Chromolith® WP300 kolonner til biologiske anvendelser
De nye Chromolith® WP300 kolonner er designet specielt til biologiske anvendelser. WP 300A monolitiske siliciumkolonner med brede porer er fremstillet af en enkelt kontinuerlig stav i porøst silicium med høj renhed, som derefter er bundet med C18, C8 og C4. Proteinfordelene ved præparative kolonner:
  • Høj biologisk genindvinding og specifikke selektiviteter for biomolekyler
  • Højhastighedsseparation mulig
  • Væsentlig længere levetid for kolonnen
  • Høj modstandsdygtighed over for kolonneblokering
  • Besparelser fra højere prøvegennemløb og kolonneholdbarhed
Se Chromolith® WP300 produkter
Chromolith®HR -kolonner med høj opløsning
Chromolith® kolonner er unikke i kromatografibranchen. De består af en enkelt stav af højrent og monolitisk silicium. Resultatet er en unik bi-modal porestruktur, som medfører stærkt forbedret kromatografisk ydeevne med hensyn til separationseffektivitet og kolonnens modtryk.
Se Chromolith® HR produkter
LiChrosolv® opløsningsmidler
LiChrosolv® opløsningsmidler er ideelle til reproducerbar separation.
Fordele ved LiChrosolv® opløsningsmidler:
  • Dokumenteret som værende egnet til UV, fluorescens og massedetektion samt brug i UHPLC
  • Optimeret peakbaselineseparation
  • Høj opløsning og følsomhed
  • Interferensfri baseline for bedre reproducerbarhed
  • Se f.eks. acetonitril hypergrade (MERC1.00029.2500) specifikationer og et analysecertifikat
Se Lichrosolv® opløsningsmidler
Opløsningsmidler inden for gaskromatografi og LC-MS
Nøjagtig analyse af rest- solventer i lægemidler med headspace-gaskromatografi og organisk sporanalyse og LC-MS-baserede metoder kræver meget rene opløsningsmidler med ekstremt lave koncentrationer af de definerede restsolventer.
Merck har udviklet specifikke serier for dette. Klik på serien for at se hele produktudvalget.
HPLC / UHPLC LC-MS Lichrosolv® Hypergrade
Diverse Lichrosolv® gradient & Lichrosolv® isokratisk
GC GC-MS Suprasolv® GC-MS / Unisolv®
Diverse Suprasolv®/ Unisolv®
Kvalitetskontrol
Til toppen
Envirocheck® brugsklare plader
Envirocheck® brugsklare plader er trelagsindpakkede og gammabestrålede og kan opbevares ved stuetemperatur. Fås i 55 og 90 mm diameter, er den ideelle ledsager til MAS-100 NT® luftprøvetagere.
Fordelene:
  • Opbevaring ved +15 til +25 °C
  • Gammabestrålet, trelagsindpakning
  • H2O2 - uigennemtrængelig inderpose
  • 4 neutralisatorer
  • Lang holdbarhed - op til 9 måneder
Se Envirocheck® produkter
EMSURE® syrer, salte og opløsningsmidler
EMSURE® syrer, salte og opløsningsmidler tilbyder dig:
  • Nøjagtighed og pålidelighed - hver gang
  • Komfort og sikkerhed
  • Overholdelse af lovgivningen (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.)
De er testet for op til 70 parametre i Mercks strenge kvalitetskontrollaboratorie i Darmstadt, Tyskland.
Se f.eks. produktspecifikationerne for eddikesyre, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens
1.00063.1000.
Specifikationerne omfatter over 50 parametre, langt mere end mængden af parametre
nødvendige for Ph. Eur.
Se EMSURE® produkter
Aquastar™ pålidelig vandbestemmelse
Aquastar™ Karl Fischer-reagenser og standarder for pålidelige resultater i din vandbestemmelse. Karl Fischer-titrering er en af de mest præcise og hurtige metoder til bestemmelse af indholdet af vand i en række 10 ppm til 100 %.
Aquastar™ produktstandarderne er velegnede til titer-bestemmelse eller instrumentkontrol og overholder kravene iht. DIN EN ISO/IEC 17025 akkrediteringen.
Kontakt din lokale VWR-specialist for at modtage dit applikationsnotat eller demo-pakke til metodeudvikling.
Se AquastarTM produkter
Certipur®, ICP-standarder med flere elementer
Alle Mercks ICP Certipur® standarder overholder ISO 17025- og ISO guide 34. Disse multi-elementstandarder er sporbare til primære standarder og leveres med et omfattende analysecertifikat.
Se ICP Certipur® produkter
Miljø
Til toppen
Se Spectroquant® spektrofotometre
Produktion
Til toppen
Højkvalitets-TSB
Tryptic soy-broth (TSB) fra Merck er testet for sterilitet og fravær af mykoplasma. Den leveres i et højtydende granuleret format sammen med trelagsindpakning, klar til brug i et renrum.
Se TSB-valg nedenfor:
Tryptic soy broth, ikke-animalsk, strålebehandlet, trelagsindpakket, 5 kg
Tryptic soy broth, strålebehandlet, trelagsindpakket, 5 kg
MSYNTH®plus til organisk syntese
MSYNTH®plus produkter er udviklet til organisk syntese i regulerede miljøer for at gøre kvalificering af råvarer så enkel som muligt. Området er godkendt til brug i GMP- syntese og er optimeret til forskning, procesudvikling og produktion. Porteføljen omfatter byggesten, reagenser, opløsningsmidler, proceskemikalier og additiver.
Se MSYNTH® plus-produkter
Generelt
Til toppen
Syrer i Safebreak-flasker
Safebreak- flasker fra Merck er fremstillet af glas med en PE-belægning. Når glasset går i stykker, fanges splinterne af PE-kappen.
Se syrer i Safebreak®-flasker
Extran®
Extran® rengøringsmidler er udviklet til brug i laboratorier og produktionsfaciliteter. Disse rengøringsmidler sikrer restfri, grundig rengøring. Alle aktive stoffer er biologisk nedbrydelige.
Se Extran® produkter
Chemizorb®
Chemizorb® spildopsugere består af porøse mineraler eller syntetisk co-polymerer, der er kemisk inerte og i stand til at opsuge 100 til 400 % af deres vægt i flydende materiale. Chemizorb® bruges til at fjerne spildte væsker hurtigt og sikkert.
Se Chemizorb® produkter
Milli-Q® IQ7000 vandrensningssystem
Milli-Q® IQ 7000 er udviklet for at sikre, at eksperimenter er beskyttede mod spor af ioniske kontaminanter. Det ideelle system til ultrarent vand i kombination med den nye Q-POD® dispenser til ultrarent vand !
  • Kompakt og ergonomisk
  • Enkel og intuitiv menustyret dispensering
  • Miljøvenlig UV-lampe (ingen Hg)
  • Oprensning af medier med enestående ydeevne
Se Milli-Q® produkter