Vil du logge ind igen?
Inkubatorer
Inkubatorer
Fra CO2-inkubatorer til kamre med konstant klima – VWR dækker det hele.
  • Klima
  • Kølet
  • CO2
  • Vækst
  • Generelt
VWR har inkubatorer til mikrobiologi, celledyrkning og mange andre applikationer der kræver præcis temperaturstyring ved opbevaring af prøver. En inkubator kan anvendes indenfor et temperaturområde fra -12°C til 100°C. En inkubator fås i flere størrelser der dækker alle behov:
En inkubator benyttes inden for blandt andet forskning, medicin, farmaci og fødevareteknologi. Levende medier kræver forsigtig opvarmning, og derfor er opvarmnings- og kontrolsystemet i inkubatorer specielt optimeret til høje temperaturer. For at forhindre temperaturoverskridelser øges temperaturen inden for et meget snævert reguleringsområde, hvorpå den holdes nøjagtigt på setpunkt-værdien. En inkubator findes i forskellige størrelser med f.eks. naturlig konvektion (UN) eller med tvungen luftcirkulation (IF).
Ved celledyrkning og in vitro-befrugtning er præcision og pålidelighed af afgørende betydning og her benyttes en CO2 inkubator. De mindste afvigelser i en CO2-atmosfære, temperatur eller fugtighed kan få indflydelse på cellernes udvikling under dyrkningen i en inkubator.
VWR forhandler også Peltier-kølet Inkubator, denne særlige inkubator har en perfekt opvarmning og afkøling, der er samlet i et system ved hjælp af Peltier-teknologien. Man opnår en nedgang i driftsomkostningerne på op til 90 % i forhold til kompressor-teknologien. Du bør vælge denne inkubator, hvis du tænker miljøvenligt og energibesparende.
En kompakt Peltier-kølet mini inkubator er ideel i små mikrobiologiske laboratorier med begrænset bordplads.
Kontakt vores specialister for yderligere information og produktforespørgsler på teamapparatur.dk@vwr.com.
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING