Desinfektionskontrol
Desinfektionskontrol
Kvalitative og kvantitative teststrips til kontrol af rengørings- og desinfektionsprocesser i fødevareindustrien og beslægtede industrier.
Merckoquant (MQ) er en serie af kvalitative strips som anvender en farveskala til at give en indikation af koncentrationen af en parameter inden for sekunder, uden brug af hjælpereagenser.
Reflectoquant (RQ) tilbyder kvantitative strips, som skal måles på et lille RQflex® 10 reflektometer, der giver et resultat på under et minut.
Brochurer, som kan bestilles: w286183 " Mission Accomplished from Merck" og w285102 "Water and food analytics"
Merck Tests til monitorering af desinfektion og reststoffer
DOWNLOAD PDF