VWR ergonomiske stole til laboratorier og industri
Den menneskelige "evolution" bliver værre og værre - sørg for, at du finder den bedst mulige løsning!
Laboratorie- og kontorarbejde er et slående eksempel på fysisk akavede siddestillinger, der kan forårsage problemer med blodcirkulationen og overdreven belastning på kroppen, hvilket medfører træthed, kredsløbsforstyrrelser og problemer med kropsholdningen eller bevægeapparatet. Vi kan ikke ændre udviklingen i menneskets arbejde, men vi mener, at vi alle bør gøre vores bedste for at sætte dig på en stol/taburet, som hjælper dig med at forblive sund og rask.
Sidder du ned i længere perioder foran dit mikroskop, pipetterer ved dit arbejdsbord eller skriver på din computer? Så vælg mellem modellerne nedenfor - de vil gøre dig glad og hjælpe dig til at forblive sund og rask.
Klik på vores siddemuligheder og søg efter DIN næste stol
Basisstol, Blue Line, så sidder du godt!
Denne serie er måske kaldet "basis", men lad dig ikke narre. Denne stol tilpasser sig automatisk ved hjælp af en 3-D-fleksfunktion i ryglænet og sædets forkant.
Blue Line-stolen leveres med 10 års garanti og er god valuta for pengene - en attraktiv pris for en stol, der tilpasser sig efter dig - du skal ikke tilpasse dig efter stolen! Det er en drøm, der går i opfyldelse!
    Udforsk mere
    Find nyttige ressourcer
    Den futuristiske Star Tec "energi"-stol
    Når du udforsker universet, skal DU have kommandoen! Denne stol er utroligt behagelig, med et ryglæn, som kan indstilles i højde og hældning. Den er robust, vaskbar og modstandsdygtig over for desinfektionsmidler. Stolen er velegnet til brug i biosikkerhedslaboratorier BSL 1 og BSL 2 og i henhold til GMP-standarder.
    Prøv Star Tec og slip din indre kaptajn løs! 
      Bliv kaptajn
      Reducer belastningen på rygraden med vores professionelle stole
      En af disse stole er som at besøge et kursted hver dag! Det tog eksperter i ergonomi, osteopater og designere 2 års studier at skabe denne serie.
      Stolen er modstandsdygtig over for kemikalier (svage syrer) og flænger, men de største fordele er for dit velbefindende. Denne siddeplads er automatisk tilpasset, så der kræves ingen justeringer, plus kropsvægten administreres jævnt, så der er en reduktion af trykket under benet, hvilket hjælper med at forebygge følelsen af tunge ben, og sørger for god cirkulation. Afbalancer din krop med de professionelle! 
        Klik for dit helbred
        Find nyttige ressourcer
        Banebrydende NEON industristole
        Disse stole kombinerer ergonomi og funktionelle egenskaber med en lang række betrækmuligheder, herunder det superkomfortable SUPERTEC-stof.
        NEON-stole er designet til travle brugere og har indbygget bæredygtighed og økonomi - hvis sædebetrækket bliver slidt, kan det udskiftes uden at skulle udskifte hele stolen!
          Få mere at vide
          Find nyttige ressourcer
          Certificeret siddeplads til renrum
          Renrum og sterile miljøer inden for mikroelektronikindustrien og den farmaceutiske eller medicinske industri giver forskellige udfordringer omkring siddemøbler. Vi har samarbejdet med industrien og specialister om at udvikle denne nyskabende serie.
          Vores stole til renrum kombinerer komfort med opfyldelse af kravene til luftrenhedsklassificering 3 iht. DIN EN ISO 14644-1, renrumsklassificering 1 som defineret af US Federal Standard 209E- og EU GMP-specifikationerne.
            Vær sikker!
            Find nyttige ressourcer
            Afladningsmodstand fra ESD-stole
            ESD Basic er en afprøvet all-rounder til brug i følsomme områder. Disse prisbillige stole giver fremragende værdi for pengene med et ergonomisk design, som giver komfort, og et pålideligt beskyttelsessystem, som sikrer afledning til jord i overensstemmelse med EN 61340-5-1.
            Oplev denne højtydende arbejdsstol til elektronikindustrien, og bevar jordforbindelsen!
              Vær i sikkerhed!
              Find nyttige ressourcer
              Anmod om tilbud
              Se flere videoer!
              VWR Blue Line - Den perfekte siddeplads
              VWR Blue Line - Hvor er min stol?
              Bimos - Industriel ergonomi fra Neon
              Bimos - Udskiftelig polstring fra Neon 1 + 1-systemet
              Har du ikke behov for at sidde i timevis? Tjek disse hurtige og sunde løsninger til at få rejst dig op en gang imellem.
              Basisskamler, Mr. Lab-serien
              Laboratorieskammel, sort kunstlædersæde, justerbar i højden med pneumatisk fjeder.
              Få mere at vide
              Basisskamler, Mr. Lab-serien - ekstra brede
              Laboratorieskammel med ekstra bredt sæde i sort skai PU-skum, PA-sokkel (plast og sort stål).
              Få mere at vide
              Basis laboratorieskammel, Blue Line-serien
              Laboratorieskammel med stor siddeflade, sædepolstringen er fremstillet af sort PU-skum.
              Få mere at vide
              Videnskabeligt dokumenterede ergonomiske laboratorieskamler
              Laboratorieskammel, PU-skum, sort.
              Få mere at vide
              Skamler til renrum
              Opfylder kravene til luftrenhedsklassificering 3 iht. DIN EN ISO 146444-1, renrumsklassificering 1 som defineret af US Federal Standard 209E.
              Få mere at vide
              Anmod om tilbud