Turbiditet
Turbiditet
En enkel og uafviselig indikator for ændringer i vandkvaliteten
Måling af turbiditet er en vigtig test af vandkvalitet: drikkevand – spildevandsovervågning – industrivand og meget mere…
Pålidelig turbiditetsovervågning er en væsentlig del af drikkevandsproduktion, og offentlige sundheds- og sikkerhedsorganisationer over hele verden er opmærksomme på, hvor vigtigt det er at måle denne parameter.
En pludselig ændring i turbiditet kan indikere en ny forureningskilde (biologisk, organisk eller uorganisk), eller det kan være tegn på et problem i vandbehandlingsprocessen.
Har du spørgsmål til turbiditet, eller du er nybegynder og har brug for at vide mere? Klik nedenfor for at downloade brochuren "Theory of turbidity".
Ved praktisk anvendelse kan betydelige problemer medføre interferens og fejl, der mindsker nøjagtigheden for ethvert instrument. For at sikre, at instrumentet fungerer korrekt og giver så nøjagtige svar som muligt, er det vigtigt at kontrollere kalibreringen af det. Klik nedenfor for at downloade hæftet "Technical information on standards".
- Produktdetaljer
Turbiditetsmåler, bordmodel i TL23-serien, Hach
Pålidelige målinger til bred vifte af turbiditetsapplikationer
En turbiditetsmåler, der gør det lettere at teste under de mest krævende spildevands- og industriforhold
  • Brugervenlig og intuitiv farveberøringsskærm
  • Nemme funktioner til dataadministration og -eksport
  • Nemt at gøre det rigtigt
Leveres med prøveceller, standarder, tilbehør
- Produktdetaljer
Den nye transportable VWR TIR200
Til hurtig, præcis og nem test på stedet
Fra drikkevand til spildevand, til brug i både farvede og farveløse væsker.
Overholder EN ISO 7027.
- Produktdetaljer
WTW, IDS-turbiditetssensorer – forberedt til digital og trådløs
VisoTurb® 900-P: Digital IDS-turbiditetsmåling med en praktisk turbiditetssensor
  • Praktisk turbiditetssensor til måling af turbiditet i overfladevand og processer
  • Enkel 2- eller 3-punktskalibrering
  • Velegnet til WTW MultiLine® IDS-målinger med flere parametre på stedet
Komplet udvalg af turbiditetsmålere
Komplet udvalg af turbiditetsstandarder