Klor (Frit & Total)
Klor (Frit & Total)
VWR tilbyder forskellige alternativer til at måle frit og total klor.
  • Kolorimetrisk metode med brugsklare DPD-reagenser, testkits, kolorimetre og spektrofotometre
  • Elektrokemisk metode med engangsfølere giver resultater på mindre end et minut (ny revolutionær metode). Bredt testområde: fra 0,02 mg/l to 10 mg/l
  • Titrimetrisk metode, DPD-metode ifølge den europæiske standard EN ISO 7393-1