Akkrediteret kalibrering og reparation af pipetter i henhold til ISO 8655
Akkrediteret kalibrering og reparation af pipetter i henhold til ISO 8655
Hurtig, pålidelig, kompetent
VWR's producentuafhængige pipette kalibreringsservice leverer sporbare resultater, der lever op til de højeste standarder, for at sikre, at dine instrumenter overholder standarderne.
Jeres fordele:
  • Akkrediteret i henhold til ISO 17025-standarden
  • Dokumenteret kvalitet
  • Detaljeret procesdokumentation
  • Alle producenter
  • Alle instrumenter til håndtering af væsker, herunder glasvarer
  • Alle typer undersøgelser, også brugerdefinerede
  • Kalibrering i henhold til ISO 8655-standarden
  • Oprettelse af et certifikat for status før og efter kalibrering
  • Brug af originale reservedele fra producenten
Anmodning om tilbud
Med udgangspunkt i 20 års erfaring med kalibrering, reparation og vedligeholdelse af pipetter har vi oprettet Pipette Insurance Plans (Pipette forsikringsplaner). Disse planer er en komplet løsning, der er skræddersyet til dine behov:
VWR Light - økonomisk kalibrering og justering
Hvis dine pipetter kalibreres flere gange om året, er vedligeholdelse muligvis ikke nødvendig med hver kalibrering. Denne PIP-plan opfylder dette behov og kan nemt kombineres med VWR Care, VWR Eco eller VWR Pro.
VWR Eco - forebyggende vedligeholdelse, økonomisk kalibrering og justering
Når du ikke behøver at overholde en ISO-standard, er VWR Eco en økonomisk løsning til dine pipetter. Med en "as-left" kalibrering af 2*4 målinger og en omfattende forebyggende vedligeholdelse garanterer vi, at din pipette er i perfekt stand til en overkommelig pris.
VWR Pro - forebyggende vedligeholdelse, økonomisk kalibrering og justering i henhold til ISO8655
Som med VWR Eco gennemfører vi omfattende forebyggende vedligeholdelse for at sikre, at dine pipetter altid er i perfekt stand. Derudover foretager vi en "as left" kalibrering af 3*10 målinger i henhold til ISO 8655.
VWR-kompatibel - GLP/GMP total forsikringsplan ifølge ISO8655
Før vi udfører forebyggende vedligeholdelse, udfører vi en "as-found" kalibrering med 3*10 målinger. "As found" kalibreringen er efterfulgt af forebyggende vedligeholdelse og en "as-left" kalibrering med 3*10 målinger. Du vil modtage 2 kalibreringscertifikater, ét for "as-found" kalibrering og ét for "as-left" kalibrering.
VWR Care - sikrer din pipette er i tip top stand
Kalibrering er en standard inden for kvalitetssikring, men hvad med forebyggende vedligeholdelse? VWR Care er til de kunder, som selv kalibrerer pipetten regelmæssigt, men som ikke udfører forebyggende vedligeholdelse. I denne pakke vil vi udføre forebyggende vedligeholdelse uden kalibrering. Med denne pakke holder du din pipette i top stand, men den sikrer endnu ikke nøjagtighed og reproducerbarhed inden for specifikationen.
Alle vores teknikere er uddannet og certificeret af producenterne og på vores servicecenter i Holland. På grund af vores ISO 17025-certificering kan vi tilbyde kalibrering on-site eller, alternativt, hos kunden. VWR er det eneste firma, som er certificeret for alle pipetteproducenter i henhold til de standarder, der angives af FDA, ISO og GMP/GLP.