Tyndtlagskromatografi
Tyndtlagskromatografi
Tyndtlagskromatografi (TLC) og High Performance Tyndtlagskromatografi (HPTLC) bliver ofte betegnet som plan kromatografi. Dette er en moderne og klassisk separationsteknik, etableret på verdensplan og kendetegnet ved fleksibilitet, pålidelighed og omkostningseffektivitet.
 Tyndtlagskromatografi giver:
  • Enorm fleksibilitet
  • Billig separationsmetode uden behov for sofistikerede instrumenter (kun til TLC)
  • Mange prøver (op til 72) kan køres samtidigt under identiske forhold.
  • Uforlignelig klarhed og simultan visuel evaluering af alle prøver og prøvekomponenter 
  • Forenklet prøveklargøring som følge af en anvendelse af den stationære fase