Gaskromatografi
Gaskromatografi
Gaskromatografi benytter opdeling mellem en gasfase og en funktionssat immobiliseret væskefase for at opnå separation. På grund af kapillærkolonnernes længde kan der opnås høj opløsning.
Gaskromatografi, kapillær gaskromatografi, eller bare GC, er udbredt i olieindustrien, pesticidanalyse som en del af fødevarekontrol, test for restsolventer i den farmaceutiske industri og mange andre opgaver. Det anvendes hovedsageligt til analyse af flygtige eller semi-flygtige analytter.
Produktsider