VWR Chemicals
VWR Chemicals
VWR Chemicals er vores eget brede sortiment af laboratoriekemikalier og industrielle kemikalier med garanteret høj kvalitet, detaljerede specifikationer, sikker emballage samt enestående service, som giver dig fuld valuta for pengene.
Alt fra grundlæggende tekniske reagenser til kemikalier med høj renhed til analyse af sporstoffer, samt omfattende specialsortiment til anvendelser såsom mikrobiologi, cellediagnosticering og biovidenskab.
Miljøundersøgelser
Fra 'quick dip and go'-pH-strimler til reagenser til Hach-instrumenter samt COD- og ionkromatografistandarder til instrumental analyse.
Kromatografi
Fra HPLC, GC, IC til TLC, præparativ kromatografi og flash-kromatografi tilbyder VWR de mest omfattende sortimenter af kolonner, reagenser og opløsningsmidler til folk, der arbejder med kromatografi i alle brancher. VWR Collection har også et omfattende sortiment af hætteglas, sprøjter og andre forbrugsartikler, der gør separationer nemmere!
Instrumental analyse
Fra den mest krævende prøveforberedelse med NORMATOM®-syrer med høj renhed, specialistsortiment, som er skræddersyet til specifik analyse, herunder NMR. Karl Fischer og AAS til ARISTAR® ICP/ICP-MS- og AVS® TITRINORM® IC-standarder.
Opløsningsmidler
Nylige opkøb af specialiserede opløsningsmiddelproducenter har øget VWR's kapacitet og kompetencer - fra AnalaR® NORMAPUR® til analysearbejde, RECTAPUR® til hverdagens opgaver og TECHNICAL® til det grundlæggende til HiPerSolv® CHROMANORM® til kromatografi med ultrahøj renhed til meget præcise separationer. Specialsortimenterne omfatter SpectrosoL® / SPECTRONORM til spektroskopi, PESTINORM® til GC, deuterede NMR-opløsningsmidler og vandfri i alsidig emballage.
Uorganiske reagenser
VWR Chemicals tilbyder over 400 reagenser, der er velegnet til mange uorganiske og analytiske anvendelser. Specifikationerne angiver garanterede maksimalt tilladte antal urenheder og har en lagertilgængelighed på 98 %. Vælg mellem AnalaR® NORMAPUR® til analysearbejde, RECTAPUR® til hverdagens opgaver og TECHNICAL® til det grundlæggende til Ultrapure NORMATOM® med ultrahøj renhed til næsten usynlig prøveforberedelse ved sporstofanalyse. Specialprodukter såsom Kjeldahl-katalysatorer, karl fischer-titranter samt produkter, der overholder ACS, Reag.Ph. Eur.- og USP-kravene, kan fås.
Sikkerhedsprodukter og produkter til generel anvendelse til dit laboratorium
To centrale elementer for laboratorieledelse er sikkerhed og rengøring. VWR tilbyder et omfattende sortiment af produkter til håndtering af spild, fx det alsidige Algosol samt de grundlæggende absorberende granulater til spild. Til rengøring tilbyder Labwash en række produkter til manuel eller maskinvask samt IPAsept til desinfektion.
In vitro-diagnostik
VWR tilbyder et omfattende sortiment af reagenser til cellediagnosticering, herunder fiksering, dehydrering og indstøbning i paraffinvoks. Et komplet sortiment af farver og farvestoffer plus monteringsmidler og immersionsolier muliggør fuld visualisering af prøverne.
Mikrobiologi
Vores mikrobiologiske portefølje inkluderer dehydreret kultur og brugsklare medier til en lang række anvendelser i mange forskellige brancher, herunder lægemidler, kosmetik, fødevarer, landbrug med malkekvæg, miljø og vand.