Støvsugere til renrum
Industristøvsugere til renrum er et supplement til det centrale "interne støvsugningssystem". Produktsortimentet omfatter højtydende støvsugere og tilbehør til forskellige behov og anvendelsesområder. Vi har en velegnet løsning, uanset om det handler om våde, fugtige eller tørre kontaminanter - selv kemisk kritiske eller eksplosive stoffer kan vi klare.
Støvsugere til renrum
Sugeevnen
Den optimale sugeevne for støvsugere til renrum opnås gennem perfekt samspil mellem motoren, luftstrømmen gennem enheden og placeringen af den effektive, lodrette filterpose. Sugestyrken kan reguleres i to hastigheder. Sugekapaciteten på over 40 liter i sekundet bekræfter det perfekte samspil mellem motor og ventilator med et lavt støjniveau.
Filtrering
Den vigtigste parameter for støvsugere til renrum er indsamling af ultrafine partikler eller restprodukter, som genereres af genvundne materialer, kontaminanter og/eller fra motoren.
ULPA-filter - effektivitet: 99,999 % af partikler helt ned til 0,12 μ (Ultra Low Penetration Air)
HEPA-filter - effektivitet: 99,999 % af partikler helt ned til 0,3 μ (High Efficiency Particulate Air)
Vi bruger stort set altid det højtydende ULPA-filter til renrumsmodellerne. På grund af hastigheden bliver ULPA-filteret på den højeste sugestyrke et HEPA-filter.
Filtrering (4- eller 5-trins) og filterposition afhænger af modellen.
Stort udvalg af tilbehør:
Nålefælde