Sko og støvler til renrum
I renrumsmiljøer er det nødvendigt at minimere risikoen for ulykker, der skyldes, at personalet glider, samt at forebygge fejl og driftsstop forårsaget af udladning af statisk elektricitet.
Korrekt fodtøj er nødvendigt ud over de installerede anlæg, gulvbelægninger og beklædning.
Sko og støvler til renrum
Sko bæres i mange timer hver dag og skal tilbyde sikkerhed (for mennesker og processer) samt komfort.
Der er forskelle i fodtøj til sikkerhed, beskyttelse og industri, som er udviklet i overensstemmelse med de følgende europæiske standarder:
EN 61340-5-1: Beskyttelse af elektroniske indretninger mod elektrostatiske fænomener – Generelle krav
EN 4843-100: Krav til test af skridsikre egenskaber
EN ISO 20344: Fodværn – Metoder til prøvning af fodtøj
EN ISO 20345: Fodværn - Sikkerhedsfodtøj
EN ISO 20346: Personlige værnemidler – Beskyttelsesfodtøj
EN ISO 20347: Fodværn - Arbejdsfodtøj
Der skal bæres vandtæt fodtøj, hvor der er store mængder væske til stede. Der bør bæres PU-træsko eller mikrofibersko, som kan rengøres og desinficeres. Hvor det er nødvendigt at begrænse eller undgå elektrostatisk opladning, er antistatisk eller ESD-beskyttet fodtøj afgørende.
For yderligere oplysninger
Leverandørkataloger fås på anmodning.