Vil du logge ind igen?
Vægtkalibrering og vægtservice med ISO17025-akkreditering
Vægtkalibrering og vægtservice med ISO17025-akkreditering
Mærkeuafhængig vægtkalibrering og forebyggende vedligeholdelse
Ifølge de forskellige retningslinjer, regulativer og kvalitetssystemer skal en laboratorievægt kontrolleres og kalibreres regelmæssigt. VWR tilbyder dig en dedikeret vægtkalibrerings- og vægtservice. Vi kan vi tilbyde kalibrering og forebyggende vedligeholdelse uafhængigt af mærke eller model. For de fleste mærker kan vores certificerede teknikere udføre reparationer i forbindelse med nedbrud. Vi kan tilbyde vores kalibreringsservice til meget attraktive priser, da vi kan kombinere alle mærker og alle modeller eller endda kombinere den med vores pipettekalibreringsservice.
Vores meget erfarne team af teknikere er uddannet i servicering af førende mærker: Mettler, Sartorius, Ohaus, Kern, Acculab m.fl.
Dine fordele ved at bruge vores vægtservice
  • Sporbarhed til (inter-) national standard
  • Validerede kalibreringsprocedurer
  • Dokumenteret fagligt kompetente certificerede teknikere
  • Påmindelsessystem, som sikrer, at du overholder forfaldsdatoerne
  • Sporbart kalibreringscertifikat
  • Kendt måleusikkerhed
  • Originale reservedele
Under vores kalibreringsprocedure vil vi først udføre forebyggende vedligeholdelse og rengøring og derefter kontrollere linearitet, gentagelsesnøjagtighed og ekstern vejning og holde resultaterne op imod producentens specifikationer. Hvis kalibreringsresultaterne ikke opfylder specifikationerne, justerer eller reparerer vi din vægt. I alle tilfælde modtager du et sporbart kalibreringscertifikat med individuelle kalibreringsresultater og en kalibreringsmærkat med kalibreringsdato og genkalibreringsdato. Da vi registrerer din vægt i vores system til påmindelse om næste dato, beskytter vi kalibreringens status ved at sende dig en mail, inden fristen for næste kalibrering er overskredet.