Vil du logge ind igen?
Prøveforberedelse
Prøveforberedelse
Prøveforberedelse er vigtigt for at opnå nøjagtige resultater. VWR tilbyder et bredt udvalg af produkter fra blanding og formaling til automatisk nedbrydning og destillationssystemer.
  • Nedbrydningsapparater anvendes til bestemmelse af kvælstof, COD og spormetaller i vand iflg. officielle metoder.
  • Destillationsenheder til bestemmelse af kvælstof, fenol, total cyanid, alkohol, ammonium, konserveringsstoffer og svovldioxid
  • Ekstraktionsapparater anvendes i mange applikationer, fx til bestemmelse af pesticider, PCB'er, dioxiner, fenoler, halogenoider, olie og fedtstoffer