Vil du logge ind igen?
Kjeldahl
Kjeldahl
Kjeldahl-nitrogenbestemmelser udføres i en række fødevarer. Kjeldahl-metoden kan nedbrydes i tre hovedtrin: nedbrydning, destillation og titrering.
1. Nedbrydning: foretages ved at koge en homogen prøve i koncentreret svovlsyre. Slutresultatet er en ammoniumsulfatopløsning.
2. Destillation: overskydende bund føjes til nedbrydningsproduktet, hvorved ammoniumsaltet omdannes til ammoniak.
3. Titrering: mængden af nitrogen i en prøve kan beregnes ud fra den kvantificerede mængde ammoniak i modtageropløsningen. Ammoniakken indfanges enten med et omhyggeligt målt overskud af en standardiseret syreopløsning (tilbagetitrering) eller en borsyreopløsning (direkte titrering)