Vil du logge ind igen?
Wipes og swabs til renrum
Wipes og swabs
Wipes til renrum er blandt de vigtigste forbrugsvarer i renrum og kontrollerede miljøer. De er en integreret del af en kompliceret rengøringsproces, som fjerner kontaminanter, der normalt ikke kan ses med det blotte øje, og understøtter opretholdelsen af god grundlæggende hygiejne sammen med et rent visuelt indtryk.
For at sikre en effektiv rengøring skal wipes til renrum være i stand til at absorbere en bred vifte af overfladekontaminanter på kortest mulig tid og uden selv at bidrage til forureningen med partikler, fibre, ioner eller mikrobiologiske kontaminanter.
Da kravene til renrum varierer meget, skal de valgte wipes være egnede til den pågældende opgave. Wipenes forskellige materialer og strukturer har en betydelig indvirkning på deres tekniske og funktionelle ydeevne.
Certificeret kvalitet
Servietter fra vores partner ITW understøttes af de fleste avancerede kvalitetskontrolstandarder i branchen.
ITW Texwipe er den eneste producent af servietter til brug i ISO klasse 5 eller renere miljøer, som er ISO-certificerede.
basan servietplaner
Vi hjælper dig med at vælge de bedste servietter til opgaven.