Vil du logge ind igen?
Måtter og gulvbelægning til renrum
Støv- og partikelindsamlende måtter og specielle gulvbelægninger til forhindring af kontamination i renrum.
Måtter og gulvbelægning Partikler har en grundlæggende tendens til at sætte sig på flade overflader, på grund af forskellige klæbeevnefaktorer i renrummet og stærkt påvirket af luftstrømsforholdene. Gulvbelægningen er det sidste sted, hvor partikler sætter sig eller forbliver som kontamination.
Klæbemåtter, permanente måtter og særlige gulvbelægninger er afgørende for kontrol af partikelkontamination foran renrum. For optimal effektiv kontrol af kontamination i renrum og kontrollerede miljøer anbefales en kombinationen af permanente måtter, specielle gulvbelægninger og klæbemåtter.