Vil du logge ind igen?
Ionisering i renrum
Ionisering neutraliserer statisk elektricitet, som opstår ved friktion eller separation af to materialer. I den proces sker der en udveksling af elektroner, og det betyder, at i der i det ene materiale er et overskud af elektroner (negativ ladning), mens der i det andet materiale er underskud af elektroner (positiv ladning).
Ionisering
Statisk elektricitet og elektrostatiske udladninger er generelt uskadelige for mennesker. Ladning og afladning kan dog påvirke kvaliteten af produkterne i produktion af mikroelektronik og chips.
Især for mikroelektronik kan elektrostatisk udladning (ESD) forårsage defekter i halvledere og printkort med alvorlige konsekvenser for funktionaliteten, fx i computere, mobiltelefoner eller medicinske anordninger. Det kan endvidere forårsage forstyrrelser under produktionen, da kontaminerende partikler tiltrækkes af elektrostatisk ladede overflader (ESA).
Sammen med andre beskyttelsesforanstaltninger såsom ledende overflader, udstyr og tøj, er ionisering løsningen på disse typer problemer. Der anvendes forskellige enheder alt efter det område eller produkt, der ioniseres:
Ioniseringsapparater til ophængning i loftet
Til neutralisering af statisk ladningshenfald over hele arbejdsfladen. Med blæsere med to eller tre ventilatorer med hastighedsstyring og integreret varmeelement af hensyn til operatørens komfort. Komponenter og materialer er fri for silikone og velegnet til renrum.
Ioniseringsapparater til placering på bordet
Det kompakte design gør, at den kan tages med ud til opgaven. En ioniserende blæser holder elektrostatiske udladninger under kontrol. Selvafbalancerende styrekredsløbsteknologi. Modulært kablingssystem giver strøm til op til 3 apparater fra en almindelig strømforsyning.
Ioniserende luftpistoler
Neutralisering af statisk ladningshenfald i rengøringsprocesser og effektiv fjernelse af partikelkontamination på grund af den stærke udblæsningskraft. Ioniserende luftpistoler er lette og har et ergonomisk design samt en fleksibel luftslange af hensyn til operatørens komfort.
Kontakt os