Vil du logge ind igen?
Møbler til renrum
Pladsen er begrænset i renrum, hvor hver kvadratmeter er dyr. Derfor er der ingen standardløsninger og ingen standardstørrelser.
Renrumsmøbler i rustfrit stål, som er elektrisk ledende, består af lodrette støtter med massive sider og perforerede vandrette toppe for at reducere forstyrrelse af det lodret-rettede laminære flow. Det er også let at flytte og rense møblerne. Hullerne i toppen har en diameter på 8-10 mm og er skrå på begge sider.
basans tjenester
Vi hjælper dig med at planlægge omklædningsrum og (re)konstruere luftsluserne til personalet.