Vil du logge ind igen?
Laboratory bottles, wide neck, with GL80 thread
Leverandør: VWR Collection
Borosilicate glass, clear or amber with screw caps and pouring rings.
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
The large opening can accommodate even large volume funnels giving easy access to scoops or spatulas. Amber to protect light-sensitive materials.
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Clear glass
Volumen B×D×H Pakn VWR katalog nummer Mængde
500 ml 94x94x139 mm 1 215-3743
1000 ml 105x105x185 mm 1 215-3744
2000 ml 115x115x258 mm 1 215-3745 Unavailable
5000 ml 160x160x357 mm 1 215-3746
Amber glass
Volumen B×D×H Pakn VWR katalog nummer Mængde
500 ml 94x94x139 mm 1 215-3747
1000 ml 105x105x185 mm 1 215-3748
2000 ml 115x115x258 mm 1 215-3749
5000 ml 160x160x357 mm 1 215-3773
unavailable Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal