Vil du logge ind igen?
Pipettehjælper, Accurpette
Leverandør: VWR Collection
Pipettehjælper til glas- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
  • Fylder en 25 ml pipette på under 3 sekunder ved den hurtigste indstilling
  • Pipetteholder af silikone
  • Udskifteligt hydrofobt membranfilter til beskyttelse af enheden mod væske samt til beskyttelse af prøverne mod kontaminering
  • Miljøvenlige genopladelige NiMH-batterier muliggør brug i mindst 4 timer
  • Forsynet med indikator for lavt batteriniveau, kan genoplades under brug
Pipettehjælperen Accurpette leverer effektiv ydelse med en kraftfuld men støjsvag motor for at øge hastigheden ved pipettering af store volumener. Kontakten til valg af tilstand gør det muligt at vælge mellem høj eller lav aspirations- eller dispenseringshastighed. Er designet til brug med TD-pipetter ("To Deliver").
Bestillingsoplysninger: Leveres med oplader, 2 ekstra hydrofobe filtre (1×0,45 µm, 1×0,2 µm) samt bordstativ/vægbeslag.
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Pipettehjælper, Accurpette, EU-stik 1 612-4552
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILBEHØR
Udvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Ekstra filtersæt 0,2 µm 5 612-3681
Ekstra filtersæt 0,45 µm 5 612-3678
Ekstra pipetteholder af silikone 1 612-3679
Pack of three coloured nose cones (red, blue and pink) 1 612-4555
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal