Vil du logge ind igen?
Calibration weight sets, class F1
Leverandør: VWR Collection
Weights made from anti-magnetic, polished stainless steel. Suitable for medium resolution, precision electronic balances. Weights of more than 20 g have adjustment cavities.
  • Wire weights up to 500 mg in cobalt alloy
  • Identification number guarantees traceability for weights from 1 g upwards
  • Laser engraving improves legibility of the markings
  • Available with or without COFRAC certificate
Ordering information: All weight sets listed in the 'set contents' table are available with or without COFRAC certificate - please visit vwr.com or contact your local VWR sales office. Weights are also available individually - please search for product 'Calibration weights, class F1'.
Conform to OILM R111 recommendations.
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
F1 weight sets in wooden boxes with certificate
Vægtsæt Antal lodder Samlet vægt Pakn VWR katalog nummer Mængde
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8632
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8633
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8634
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8635
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8636
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8637
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8638
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8639
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8640
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8641
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8642
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8643
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8644
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8645
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8646
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8647
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8648
F1 weight sets in plastic cases with certificate
Vægtsæt Antal lodder Samlet vægt Pakn VWR katalog nummer Mængde
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8461
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8462
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8463
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8464
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8649
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8650
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8465
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8466
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8467
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8651
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8652
F1 weight sets in wooden boxes without certificate
Vægtsæt Antal lodder Samlet vægt Pakn VWR katalog nummer Mængde
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8602
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8603
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8292
1 mg - 200 g 23 611,11 1 611-8604
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8605
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8606
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8607
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8608
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8609
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8610
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8611
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8612
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8613
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8614
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8615
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8616
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8617
F1 weight sets in plastic cases without certificate
Vægtsæt Antal lodder Samlet vægt Pakn VWR katalog nummer Mængde
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8618
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8619
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8620
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8621
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal