Vil du logge ind igen?
Digler
Leverandør: VWR Collection
Porcelæn, glaseret, bortset fra udvendig bund.
  • Tåler temperaturer op til 1000 °C
Uden låg. Låg kan fås separat.
I henhold til DIN 12904
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Model Volumen Ø×H Pakn VWR katalog nummer Mængde
Lav model 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Lav model 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Lav model 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Lav model 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Lav model 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Lav model 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Lav model 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Mellem model 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Mellem model 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Mellem model 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Mellem model 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Mellem model 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Mellem model 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Mellem model 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Mellem model 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Høj model 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Høj model 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Høj model 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Høj model 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Høj model 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Høj model 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Låg til digler
Til Ø Pakn VWR katalog nummer Mængde
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal