Vil du logge ind igen?
Plastfolie, PARAFILM® M
Leverandør: Brand
Universal, semi-transparent, meget elastisk folie, som er designet til lufttæt og fugtsikker forsegling samt mange andre opgaver. Filmen kan strækkes op til 200 %, og udgør en helt tæt forsegling selv ved uregelmæssige former og områder.
  • Resistent over for polære stoffer som fx saltvandsopløsninger samt uorganiske syrer og alkalier i op til 48 timer
  • Effektivt temperaturområde −45 til +50 °C (smeltepunkt ca. +60 °C)
Gas permeability in 24 hours at 23 °C and 50% relative humidity:
O2 (oxygen): ≤ 350 cm³/m²
N2 (nitrogen): ≤ 105 cm³/m²
CO2 (carbon dioxide): ≤ 1100 cm³/m²
Water vapor permeability in 24 hours at 37 °C and 90% relative humidity: 0,8 g/m²
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Længde Bredde Pakn VWR katalog nummer Mængde
75 m 50 mm 1 291-1214
75 m 100 mm 1 291-1212 Unavailable
38 m 100 mm 1 291-1213
15 m 500 mm 1 291-1211 Unavailable
unavailable Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILBEHØR
Udvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Farve Pakn VWR katalog nummer Mængde
Dispenser til Parafilm® M forseglingsfilm transparent 1 631-0726
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal