Vil du logge ind igen?
Gloves, Microflex® 93-843
Leverandør: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured fingertips
These disposable and durable gloves offer an advanced barrier protection against contaminants due to their lower acceptable pinhole rates (AQL 0,65). They are ideal for use in analytical testing, food processing, glass manufacturing, laboratory applications, patient examinations, light assembly tasks and pharmaceutical manufacturing.
  • Non stick properties are built into the glove formulation to create a resistance to tape or adhesives, and to assist workers with improved efficiency and speed
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Textured fingers ensure strong, efficient grip and excellent worker protection
  • Polymer coating assures easy donning to help protect workers in fast-paced environments
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Farve Længde Tykkelse Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
5,5 - 6 blå 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4335
6,5 - 7 blå 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4336
7,5 - 8 blå 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4337
8,5 - 9 blå 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4338
9,5 - 10 blå 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4339
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Ambidextrous/Hånd-specifik Ambidextrous
Engangs/Genanvendelig Engangs
Latex/Latex-free Latex-free
Med pudder/pudderfri Pudderfri
Overflade Textured fingertips
Manchet Rullet kant
EN norm EN 455, EN 374
Godkendt til fødevarekontakt +
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal