Vil du logge ind igen?
Nitrile gloves, Microflex® 93-823
Leverandør: Ansell
These disposable nitrile gloves provide chemical and liquid protection. The most advanced glove in type I and IV allergy prevention, the Microflex 93-823 has been clinically proven to decrease redness and itchiness associated with contact dermatitis. Engineered without the use of chemical additives (including accelerators) that are known skin irritants, the 93-823 is safe for those with sensitive skin or prone to allergic reactions.
  • Non sterile, powder-free
  • Decreases skin irritation potential in sensitive hands
  • Textured fingertips and a reduced amount of surfactant used to produce the glove results in a secure and confident grip for handling objects
  • Increased sensitivity due to the thin polymer design
  • Ultra-soft materials provide comfort and exceptional fit for long wear periods
Ideal for use in analytical testing/measurements, assembly and inspection, biotechnologies, cleaning, janitorial and maintenance work, laboratory analysis, pharmaceutical production and light duty assembly.
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Farve Længde Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
5,5 - 6 blå 240 mm 100/box 100 112-4321
6,5 - 7 blå 240 mm 100/box 100 112-4322
7,5 - 8 blå 240 mm 100/box 100 112-4323
8,5 - 9 blå 240 mm 100/box 100 112-4324
9,5 - 10 blå 240 mm 100/box 100 112-4325
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Model 93-823
Ambidextrous/Hånd-specifik Ambidextrous
Engangs/Genanvendelig Engangs
Med pudder/pudderfri Pudderfri
Overflade Textured fingertips
Manchet Rullet kant
Finger tykkelse 0,10 mm
Håndflade tykkelse 0,06 mm
EN norm EN 374
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal