Vil du logge ind igen?
Buffer solutions, secondary standards
Leverandør: VWR Chemicals
  • Solution standardised at 25 °C, compliant with DIN 17025
  • Accurate to ±0,010 pH units (except buffer 12,454 with accuracy ±0,050)
  • Fully traceable for optimum pH calibration (traceable to NIST)
  • Supplied with detailed certificate of analysis
  • Temperature dependence data is printed on the labels as are batch number and expiry date
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
pH-værdi pH accuracy Reference temperature Pakn VWR katalog nummer Mængde
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
3,776 ±0,010 25 °C 500 ml 84581.260 Unavailable
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260
unavailable Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal