Vil du logge ind igen?
Filterspidser
Leverandør: VWR Collection
Alle spidser er fremstillet af 100 % ren, ny højkvalitets PP af medicinsk kvalitet. Disse spidser, kan anvendes, når dit arbejde kræver en højere standard. Sterile produkter er testet for endotoksin (pyrogen) kontaminering og er certificeret til U.S.P. resultater. Resiner er testet for metalkontaminering. Certifikater leveres på fil efter lotnummer og indeholder alle testresultater.
  • Et optimalt design sikrer, at spidserne forsegles nemt og ensartet uden lækager på både gamle og nye pipetter
  • Garanteret fri for sporbart DNA, DNase/RNase, endotoksiner og tungmetaller
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Bulk
Tip style Volumen Sterile Længde Kompatibilitet Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
UltraFine™, forlænged 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Pose 1.000 732-0565
UltraFine™, gradueret 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Pose 1.000 732-0561
Bevel Point™, gradueret 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Pose 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Pose 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Pose 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Pose 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Pose 1.000 732-0571
Bevel Point™, bred åbning 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Pose 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Pose 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Pose 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Pose 1.000 732-0532
Racked
Tip style Volumen Sterile Længde Kompatibilitet Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
UltraFine™, forlænged 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0542
UltraFine™, gradueret 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 12 racks, 96 pr. stk. 1.152 732-0515
Bevel Point™, gradueret 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0529
Bevel Point™, bred åbning 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 6 racks, 96 pr. stk. 576 732-0533
Racked, sterile
Tip style Volumen Sterile Længde Kompatibilitet Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
UltraFine™, forlænged 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0543
UltraFine™, gradueret 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 12 racks, 96 pr. stk. 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0799
Mikro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 10 racks, 96 i hvert 960 732-1100
Bevel Point™, gradueret 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0519
UltraFine™, gradueret 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 10 racks, 96 i hver 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 5 racks, 192 pr. stk. 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, gradueret 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 racks, 96 i hver 960 732-1105
Standard 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 racks, 96 i hver 960 732-1103
Bevel Point™, gradueret 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 racks, 96 i hver 960 732-1102
UltraFine™, forlænged 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 6 racks, 96 i hver 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 5 racks, 192 pr. stk. 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0541
UltraFine™, forlænged 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 6 racks, 96 pr. stk. 576 732-0610
Bevel Point™, bred åbning 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 10 racks, 96 pr. stk. 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2898
UltraFine™, forlænged 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 6 racks, 96 pr. stk. 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 6 racks, 96 pr. stk. 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 6 racks, 96 i hver 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 racks, 96 pr. stk. 576 732-0534
Wide orifice 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 racks, 96 each 576 613-0752
Aerosol-barrier 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 racks, 96 each 576 613-0753
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 racks, 96 each 576 732-2894
Pak Rak™ refill
Tip style Volumen Sterile Kompatibilitet Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
UltraFine™, gradueret 0,1 - 10 µl - AF1 Refill system 864 732-0563
Pak Rak™ Express, refill
Tip style Volumen Sterile Kompatibilitet Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
UltraFine™, gradueret 0,1 - 10 µl - AF1 Pak Rak™ Express Refill 864 732-0564
Pakket enkeltvis, sterile
Tip style Volumen Sterile Længde Kompatibilitet Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
UltraFine™, forlænged 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Enkelt 200 732-0566
UltraFine™, gradueret 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Enkelt 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Enkelt 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Enkelt 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Enkelt 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Enkelt 200 732-0572
Bevel Point™, bred åbning 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Enkelt 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Enkelt 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Enkelt 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Enkelt 200 732-0531
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal