Vil du logge ind igen?
Stereo zoom microscopes, Stemi 305
Leverandør: Zeiss
The Stemi 305 are Greenough stereo microscopes for any applications in education, laboratories or industrial production environments.
  • Three-dimensional and crisp images
  • Bright LED illumination with daylight colour
  • Long lifetime and low energy consumption
Ordering information: Eyepieces are included.
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Model Model Forstørrelse Belysning Pakn VWR katalog nummer Mængde
Stemi 305 Edu Binocular 8× - 40× LED (diascopy and episcopy) 1 630-2624
Stemi 305 Lab Binocular 8× - 40× LED with rotatable and slidable mirror 1 630-2625
Stemi 305 Mat Binocular 8× - 40× LED (episcopy only) 1 630-2626
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Okular WF 10×/23
Kontrastteknik Brightfield and darkfield
Zoom 5:1
Fokuseringssystem Koaksial grov og finindstilling
Belysning LED
Kamera 1,2 MP
Tilslutningsport til kamera Wi-Fi
TILBEHØR
Udvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Transport case for Stemi 305/508 1 ZEIS4350659000000
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal