Vil du logge ind igen?
Compact temperature and humidity logger
Leverandør: ROTRONIC INSTRUMENTS (UK) LTD
This compact logger with high level of IP protection provides a large storage capacity and maximum/minimum/average statistical function. Internal humidity sensor and NTC temperature sensor
  • High accuracy
  • Clear LCD display with visual alerts
  • HW4-lite PC software for programming and analysing
IP67 rated enclosure. Conformity to FDA CFR 21 Part 11 /GAMP 5.
Delivery information: Set includes CR2 long life battery, function and calibration certificate and HW4-lite software key code.
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Område Nøjagtighed Hukommelse B×D×H Vægt Pakn VWR katalog nummer Mængde
–20…+70 °C; 0 - 100 % RH ±0,3 °C; ±3,0 % RH 2×16 000 values 90×60×23 mm 85 g 1 620-2364
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal