Vil du logge ind igen?
Densitetsmåler, bærbar, Densito 30PX
Leverandør: Mettler-Toledo
Instrumentet er velegnet til måling af væskedensitet og er baseret på rotationsprincippet. Nem håndtering - sænk ganske enkelt prøverøret ned, tryk på udløseren og aflæs slutresultatet direkte i den måleenhed, du ønsker, fx SG, grader API, Brix %, H₂S0₄ %, grader Baume m.fl.
  • Nem prøvetagning og resultat i løbet af få sekunder
  • Vælg mellem mange enheder, fx densitet, SG og Brix %
  • Hukommelseslager til 1100 resultater
  • Infrarøde downloads til printer eller PC
  • Baggrundsbelyst dot-matrix-display viser tydelige resultater inkl. tidspunkt og dato
Prøvebehandlingstiden kan justeres til den aktuelle opgave: langsom for viskøse prøver for at undgå dannelse af luftbobler, eller meget hurtig for effektiv rengøring af cellen.
Du kan desuden anvende en ekstern sprøjte til prøver med meget høj viskositet. På denne måde kan du teste en lang række forskellige prøver.
Densito foretager ikke alene meget nøjagtige målinger af prøvetemperaturen, men den giver dig også muligheden for at vælge en temperaturkorrektionskoefficient før hver måling. Du kan gemme op til 1100 resultater sammen med prøve-ID, temperatur og/eller temperaturkoefficienter og derefter downloade dem til enten en printer eller PC via det integrerede, infrarøde interface.
Leveringsinformation: Leveres med bæretaske, instruktions-CD, batterier og standarder
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Model Område Pakn VWR katalog nummer Mængde
Densito 30PX Densito 30PX 0,0000 - 2,0000 g/cm³ 1 614-1595
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Temperaturområde (°C) 5...40
Aflæsningsinterval (g/cm³) 0,0001
Temperaturaflæsningsinterval (°C) 0,1
Temperature Resolution 0,1 °C
Hukommelse 1100 values
Vægt 360 g
Nøjagtighed ±0,001 g/cm³
Nøjagtighed (g/cm³) ±0,001
Interface Infrarød til printer eller PC
Måleområde (g/cm³) 0...2
TILBEHØR
Udvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Water density standard, 0,998 g/cm³, certified at 20 °C, uncertainty (typically) 0,001 g/cm³, 3 ml sachets 10 614-1802
Prøverør med pakning 1 614-1593
Fixing screw for sample tube 1 METT51324404
Adapter til ekstern sprøjte 1 614-1592
Komplet prøvepumpe 1 614-1594
Infrarød adapter/ RS232 DB9M 1 635-0117
Protective cover 1 614-0236
Software, LabX® direct density and refractometry system for downloading data to PC 1 METT51324103
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal