Vil du logge ind igen?
Microplate centrifuge, PCR Plate Spinner
Leverandør: VWR Collection
The PCR Plate Spinner offers a personal sized centrifuge designed to spin down PCR plates.
  • Space saving design; quiet, simple operation
  • Easy plate loading system
  • Quickly spins down droplets and condensation
  • Use before and after thermal cycling to improve PCR yield
  • Cold room compatible
This unique centrifuge is equipped with a dual position vertical rotor that accepts a wide variety of PCR plates; 96-well, 384-well, skirted and non skirted plates are compatible with the Plate Spinner. The rotor features integral plate guides, ensuring that the plates stay vertical and do not tip inside the rotor.
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
PCR-pladecentrifuge, EU-stik 1 521-1648
PCR-pladecentrifuge, UK-stik 1 521-1649
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Model PCR-pladecentrifuge
Maks. kapacitet 2 PCR-plader
Maks. hastighed (min-1) 2500
Maks. RCF (×g) 500
Strømforsyning 230 V / 50-60 Hz
B×D×H (mm) 191×208×183
Vægt (kg) 3
TILBEHØR
Udvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Adapter til strips, rør eller halvplader 2 521-1650
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal