Vil du logge ind igen?
Digitale bloktermostater, QBD og QBH
Leverandør: Grant
Kompakte digitale bloktermostater. Der kan vælges mellem modeller med 1 eller 2 eller 4 udskiftelige blokke. Enhederne er udstyret med LED temperaturdisplay, letanvendelig brugergrænseflade, som giver hurtig og nøjagtig opsætning. Variable alarmer for høje og lave temperaturer. Kan indstilles til 0,5 °C fra det angivne punkt. Enhederne har en lav profil, et hældende kontrolpanel, er lavet af aluminium og kemisk resistent plast, en indstillingsopløsning på 0,1 °C og forskudt justering, hvilket giver meget nøjagtige driftstemperaturer.
  • QBD modellerne har et driftsområde fra RT+ 5°C til 130 °C, QBH har en øvre temperaturgrænse ved 200 °C
  • Funktionstimer og reaktionstimer med lydalarm. Til drift mellem et minut og 72 timer
  • Det er muligt at foretage topunkts brugerkalibrering af de interne og eksterne prober
  • Temperaturstabilitet og ensartethed ved 37 °C er ±0,1 °C inde i blokken og ±0,2 °C henover blokkene
  • Termosikring mod overtemperatur
Bemærk: Den angivne temp. stabilitetsværdi er ved 37 °C.
* RT = Stuetemperatur
**Udskiftelige blokke til QBD2, QBD4, QBH2 og QBA2
Leveringsinformation: Leveres med værktøj til udtsgning af termoblokke. Ekstern PT 1000 probe, som muliggør temperaturkontrol i prøven eller blokken, kan fås som tilbehør. Blokke skal bestilles separat.
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Model Antal blokke Temp. interval Temp. stabilitet Opvarmnings kapacitet B×D×H Vægt Pakn VWR katalog nummer Mængde
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2, 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Beskrivelse Til Antal huller Dybde B×D×H Pakn VWR katalog nummer Mængde
Uboret blok - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Enkelt blok 10 mm Ø tubes 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Enkelt blok 12 mm Ø rør 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Enkelt blok 13 mm Ø rør 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Enkelt blok 16 mm Ø rør 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Single block 15 ml Falcon tubes 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Enkelt blok 18 mm Ø rør 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Enkelt blok 24 mm Ø rør og universalflasker 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Enkelt blok 50 ml rør 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Enkelt blok 0,5 ml rør 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Enkelt blok 1,5 ml rør 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Enkelt blok 2,0 ml rør 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Bloktermostat Mikroplader** - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Bloktermostat 0,2 ml PCR rør, strips eller plader** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILBEHØR
Udvid alle / Skjul alle
Accessories
Beskrivelse Pakn Til VWR katalog nummer Mængde
PT 1000 temperatursensor 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2 460-0093
Dæksel 1 QBA1, QBD1 460-0094
Dæksel 1 QBA2, QBD2, QBH2 460-0095
Dæksel 1 QBD4 460-0096
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal