Vil du logge ind igen?
Water sampling bottles
Leverandør: VWR Collection
PET, virgin, food grade with PP caps.
  • Irradiated - sterile
  • Different coloured caps for easy indentification of test
  • Tamper-evident strip to ensure sampling integrity
  • Full traceability, batch number and individual bottle number on each label
  • Fully recyclable
  • Cap diameter: 32 mm
Lightweight, durable bottles. Tamper-evident screw caps designed to shield neck from contamination. Choice of dosed and undosed bottles. Square bottles for better storage with limited space.
Blue cap: For natural,non chlorinated water without sodium thiosulphate
Red cap: For chlorinated water dosed with 20 mg/l sodium thiosulphate
Light blue cap: For chlorinated water dosed with 120 mg/l sodium thiosulphate
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Volumen Dosering B×D×H Lågfarve Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
500 ml ikke doseret 70×70×192 mm blå Individually wrapped 100 331-0286
500 ml ikke doseret 70×70×192 mm blå Bulk 108 331-0278
500 ml Natriumthiosulfat (20 mg/liter) 70×70×192 mm rød Individually wrapped 100 331-0287
500 ml Natriumthiosulfat (20 mg/liter) 70×70×192 mm rød Bulk 108 331-0280
500 ml Natriumthiosulfat (120 mg/liter) 70×70×192 mm lyseblå Individually wrapped 100 331-0288
500 ml Natriumthiosulfat (120 mg/liter) 70×70×192 mm lyseblå Bulk 108 331-0282
1000 ml ikke doseret 89×89×222 mm blå Bulk 70 331-0279
1000 ml Natriumthiosulfat (20 mg/liter) 89×89×222 mm rød Bulk 70 331-0281
1000 ml Natriumthiosulfat (120 mg/liter) 89×89×222 mm lyseblå Bulk 70 331-0283
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal