Vil du logge ind igen?
Flasker, bred hals, med skruelåg, serie 303
Leverandør: KAUTEX TEXTRON
LDPE, semi-transparent
Perfekt til prøveindsamling, opbevaring og transport. Ideel til væsker, pasta-lignende medier og granuleret materiale. Den brede munding muliggør nem påfyldning og rengøring. Uden inddeling.
  • God kemisk resistens
  • Lækagesikker, holdbar og alsidig
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Volumen Gevind Ø udv. Højde Pakn VWR katalog nummer Mængde
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 50 215-9034
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 20 215-9035
200 ml 40 mm 59,0 mm 114,0 mm 10 215-9036
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 10 215-9037
300 ml 40 mm 67,5 mm 128,0 mm 10 215-9038
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 10 215-9039
750 ml 50 mm 88,0 mm 173,0 mm 5 215-9040
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 4 215-9041
1500 ml 65 mm 108,0 mm 226,0 mm 4 215-9042
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 1 215-3113
Ekstra skruelåg
Gevind Til flasker Pakn VWR katalog nummer Mængde
32 mm 50/100 ml 1 215-0919
40 mm 200/250/300 ml (303 Serie), 250/500 ml (310 Serie) ml 1 215-3542
50 mm 500/750 ml (303 Serie), 1000 ml (310 Serie) ml 1 215-3515
65 mm 1000/1500/2000 ml 1 215-3516
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal