Vil du logge ind igen?
Glasbægre, lav model, Super Duty
Leverandør: DURAN Group
DURAN®, klar
Med letlæselig inddeling og skrivefelt. Det anbefales at opvarme de Super Duty glasbægre jævnt og langsomt for at forebygge termiske belastninger i glasset. For arbejde ved meget høje temperaturer eller hurtige temperaturskift bør standard DURAN®-bægre anvendes, da disse har fremragende resistens over for temperaturændringer. Imidlertid er den mekaniske stabilitet for disse produkter begrænset i sammenligning med de Super Duty bægre.
  • Større mekanisk stabilitet sammenlignet med bægre af standardglas pga. forstærket og robust kant
  • Jævnt fordelt vægtykkelse
  • Meget god kemisk resistens, god termisk resistens
Med trykt sporingskode (batchidentifikation); batchcertifikat fås gennem www.duran-group.com
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Volumen Højde O.D. Pakn VWR katalog nummer Mængde
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
Få mængderabat hvis du køber 10 eller flere. Log ind nu for detailer.
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
Få mængderabat hvis du køber 10 eller flere. Log ind nu for detailer.
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
Få mængderabat hvis du køber 10 eller flere. Log ind nu for detailer.
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
Få mængderabat hvis du køber 10 eller flere. Log ind nu for detailer.
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
Få mængderabat hvis du køber 10 eller flere. Log ind nu for detailer.
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
Få mængderabat hvis du køber 10 eller flere. Log ind nu for detailer.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal