Temperaturstyring
Temperaturstyringssystemer bruges til mange forskellige afkølings- og opvarmningsopgaver i life science-, mikrobiologi- og kemilaboratorier.
VWR fører køle/varme termostatbade og recirkulationskølere fra et udvalg af markedets førende leverandører, såsom Julabo, Huber, Lauda og Grant samt enheder fra vores egen VWR Collection.
Lad os hjælpe dig med at finde det rette termostatbad til din opgave.
Valg af termostatbad efter opgave
Vælg termostatbad eller recirkulationskøler udfra leverandør
Dette skal du overveje, før du køber et termostatbad eller recirkulationskøler
- Arbejder du med interne eller eksterne applikationer/opgaver?
- Har du brug for et åbent eller et lukket system?
- Hvilket temperaturområde har du brug for?
- Hvilken grad af temperaturstabilitet er nødvendig?
- Hvilken opvarmnings- og afkølingshastighed er nødvendig?
- Hvilken afkølings-/opvarmningseffekt har du brug for (watt)?
- Har du brug for en integreret programmeringsenhed med tids- og temperaturprofilering?
- Hvilken kapacitet (liter) har du brug for?
- Hvilke flowhastigheder er nødvendige?
- Er en pt100-sensor påkrævet?
Beregning af effektkrav til afkøling
Det er vigtigt at finde det korrekte effektkrav til afkøling for enhver opgave. Du kan beregne effektkrav til afkøling ved hjælp af denne formel:
Watt i Celsius W = (ΔT° x (4126) / S)
ΔT° = temperaturforskellen mellem indløbs- og udløbsvæske efter at det er passeret igennem applikationen
S = tid i sekunder for at fylde en 1 l-beholder. F.eks. hvis det kendte flow er 10 l pr. minut, vil 60 sekunder pr. 10 l være 6 sekunder. S = 6 sekunder
4126 = omregningskonstant for vandets densitet og specifikke varmefylde
Klik her for at finde vejledninger til alle vores termostater og termostatbade