Casestudie: Tangentiel flowfiltrering (TFF) og Repligen
Tilgodeser nuværende og fremtidige behov for biofiltrering
Inden for biokemi og udvikling og produktion af biomolekyler er en af de vigtigste teknikker, der anvendes fra forskningsstadiet til produktionsstadiet tangentiel flowfiltrering.
Tangentiel flowfiltrering (TFF), også kendt som tværstrømsfiltrering, lader en væske passere tangentielt over overfladen af et porøst filter eller en porøs membran. Det, der er større end membranens porestørrelse, forbliver i flowvejen, og det, der er mindre, vandrer over membranen. Denne måde at filtrere på sikrer et højere udbytte og længere levetid for filteret eller membranen end ved direkte flowfiltrering, hvor væsken tvinges vinkelret gennem et filtreringsmedium. TFF anvendes til mange forskellige filtreringsanvendelser, herunder følgende:
- Rensning og koncentration af biofarmaceutiske produkter og diagnostiske partikler
- Afsaltning af opløsninger
- Filtrering af vand på brugsstedet
- Kold sterilisering af kulturmedier
- Oprensning og koncentration af protein
- Fjernelse og koncentration af virus
- Lysatafklaring
- Bioreaktor-perfusion
- Diafiltrering af hele celler
Uanset om det er på den mindste ultrafiltreringsskala eller den større mikrofiltreringsskala – eller et sted midt imellem – anvender mange væskeforarbejdende medicinalvirksomheder, biotekvirksomheder og selv mindre F&U-laboratorier TFF i deres processer.
På markedet for TFF er Repligen i Los Angeles, CA, en af de førende producenter af komplette systemer og nye filtreringsmembranmedier en af de førende producenter af komplette systemer og nye filtreringsmembranmedier. I løbet af de sidste 15 år har Repligen arbejdet sammen med Masterflex® til at skaffe det peristaltiske pumpeudstyr, der indgår i deres systemer.
Udfordring
De moderne TFF-systemer, som Repligen for tiden producerer, kan spore deres design tilbage til 2004. På det tidspunkt traf Repligen, der allerede var kendt for sine filtreringsprodukter, den kommercielle beslutning om at udvikle et proprietært TFF-baseret overvågningssystem, der omfattede pumper. De vidste også, at det på grund af den måde, som deres kunder ville bruge systemerne på, var vigtigt at gøre en stor del af hele væskevejen til engangsbrug og let steriliserbar. Det betød, at den bedste pumpe til deres system skulle være en peristaltisk pumpe, en teknologi, som de ikke selv fremstillede.
Som Tony MacDonald, formand for Repligen, sagde: "Vi ønskede at udvikle det mest økonomiske og mest komplette system på markedet." Faktisk var deres mål at skille sig ud fra konkurrenterne ved at skabe komplette systemer, der omfattede det nødvendige hardware-udstyr, slanger, fittings og tilbehør. Ved at have et komplet system "i kassen" ville kunderne kunne begynde at bruge deres nye udstyr funktionelt lige efter installationen.
"Men vi vidste fra starten, at vi ikke ville være et pumpefirma," sagde MacDonald. Derfor måtte Repligen finde en pumpeproducent, som de kunne samarbejde med til at udvikle de skræddersyede pumper, de havde brug for.
Løsning
Den første virksomhed, som Repligen henvendte sig til, var ikke villig til at samarbejde med dem om at udvikle den tilpassede pumpeløsning, som de havde brug for. Det var dér, de henvendte sig til Masterflex og fandt den leverandør, der kunne opfylde deres behov.
"Masterflex havde den produktlinje, der kunne gøre vores virksomhed succesfuld", siger MacDonald. "Lige fra starten har de været meget imødekommende over for at tilpasse deres pumpe til vores krav. I årenes løb har de ændret pumpens emballage, pumpens firmware, styringssoftwaren og endda de farver, der er anvendt på både hoved og drev. De var præcis, hvad vi søgte hos en leverandør, og afgørende for den vellykkede udvikling og lancering af de systemer, som udgør en stor del af vores produktlinje i dag!"
Resultat
Med mere end ti års succesfuld salgshistorie har Repligen en historie med at skubbe grænserne for automatisering til overkommelige priser. Fremadrettet ser virksomheden en stærk efterspørgsel efter endnu mere avanceret – men stadig meget tilgængelig – filtreringsbaseret teknologi. I takt med at mere og mere af systemets væskevej bevæger sig i retning af tilgængelighed og med en øget interesse for at erstatte størrelseseksklusionskromatografi med TFF-teknologi til proteinseparation, vil morgendagens systemer sandsynligvis se anderledes ud end i dag. Alligevel tager Repligen sammen med vigtige leverandørpartnere som Masterflex allerede skridt til at opfylde disse behov, da TFF-markedet utvivlsomt vil vokse.
Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger om de TFF-systemer, der produceres af Repligen, kan du besøge dem på www.repligen.com eller send en e-mail til customerservice@repligen.com.
Få mere at vide om vores løsninger til brugerdefineret konstruktion
Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vi kan samarbejde med din virksomhed, når du udvikler dit næste system eller din næste teknologi, kan du kontakte os på 1-800-MASTERFLEX eller via e-mail på techinfo@masterflex.com.