Filtrace s tangenciálním tokem
På området for biokemi, immunologi og mikrobiologi, er separation og renhed for biologisk materiale afgørende for innovationsprocessen.
Herved har laboratorieeksperter udviklet tangentiel flowfiltrering, der vinder ved:
- Fjernelse af celler fra celledyrkningsbrønde
- Diafiltrering
- Fraktionering
- Koncentration
Hvad er filtrering med tangentielt flow?
Tangential Flow Filtrering (TFF) er en effektiv og økonomisk måde at fjerne urenheder fra store prøver. Det involverer brug af et filter til at separere eller udskille kontaminante partikler. I modsætning til dead-end filtrering, cirkuleres væske på tværs i TFF, i modsætning til presning gennem et filter, der medfører et differentialetryk der hindrer at kontaminanter blandes med nyligt filtrerede prøver.
Prøver strømmer parallelt med filteret og genbruges mange gange gennem et reservoir. Typer af TFF inkluderer:
- Mikrofiltrering
- Nanofiltrering
- Ultrafiltrering
Fordele ved tangentiel flowfiltrering
Der er mange fordele ved tangentielt flow filtreringssystemer, inklusive:
- Brugervenlighed: pumpe, instrument, og slangeopsætning er enkel (som vist herunder). Sammen med prøven i beholderen, er systemet driftsklart
- Hurtige resultater: TFF kan fungere kontinuerligt (i modsætning til i batches) og adskiller og renser hurtigt biomolekyler.
- Mulighed for multitasking: Laboratoriearbejdere kan koncentrere og diafiltrere en prøve på det samme system
- Fleksibilitet: TFF enheder kan behandle prøver ned til 10 mL og op til flere tusinde liter.
Hvornår skal du bruge tangentiel flowfiltrering?
TFF er bedst til brug i drift i stor skala og filtreringsprocesser som:
- Proteinisolering fra supernatanter i kulturer
- Genopretning og rensning af antistoffer, plasmid-DNA eller rekombinante proteiner
- Udtrækning af endotoxiner fra vand, buffere og medieopløsninger
- Klargøring af gæringsbouillon
- Høst af celler
- Forberedelse af kromatografiprøver
- Fraktionering af fortyndede proteinblandinger
- Koncentrering og afsaltning af proteiner og peptider
- TFF kan håndtere et stort overfladeareal og filtrere større mængder uden tilstopning
TFF i aktion
TFF anvendt ved forskning i vira.
- TFF opsætning med Masterflex peristaltiske pumpesystemer gav resultater med en højere koncentration af virus, der blev opfanget af det tangentielle flowfilter, end et system med mindre filtreringskontrol.
- Sagsstudie: Studie af vira, der lever i tarmene på en ko. For at udføre sin forskning opstillede forskeren et system med en Masterflex® L/S® peristaltisk pumpe og pumpehoved med silikoneslanger, trykmålere og fittings til montering af målere inline og til tilslutning til filteret. Han kørte prøver fra et reservoir gennem den peristaltiske pumpe og trykmåleren ind i tangentiale flowfilter. Han brugte to filtre i separate processer: et 0,2 µm-filter til at fjerne bakterier og et <100 kD-filter til at koncentrere virusserne.
TFF har være anvendt af enologer ─ vinmagare og vin-vindskabsfolk ─ til:
- Produktion af renere vine
- Filtrering af cellestoffer
- Reducere omkostninger til filtrering ved aftapning
TFF har også fundet vej til fødevare- og farmaceutisk behandling, hvor kontinuerlig purifikation øger hastigheden på innovationsprocessen.
Anbefalet TFF udstyr
Masterflex® anbefaler det følgende TFF udstyr:
- Masterflex® peristaltisk digitale procesdrev og pumpehovedrt — som opfylder alle krav og opretholder prøvens integritet. Vælg dobbeltkanals pumpehoveder så begge filtre kan køre samtidigt.
- Masterflex® silikoneslanger
- tangentielle flowfiltre
- Trykmålere
- Fittings til montering af måleinstrumenter og tilslutning af
Uanset dit filtreringsbehov, Masterflex® tilbyder de seneste løsninger i beste kvalitet, altid skaleret.