Masterflex® slangepumpesystemer FAQ
At skabe det perfekte økosystem på laboratoriet er noget der skal tages alvorligt. Og det er ikke altid nemt, det er derfor vi er engageret i ikke bare at lever de bedste biologiske produkter, men også besvarelse af spørgsmål du måtte have undervejs.
Se vores oftest stillede spørgsmål for yderligere information om vores produkter og ydelser.
Grundlæggende om peristaltiske pumper
Flowhastigheder
- Hvilke flowhastigheder kan opnås?
- Hvilken flowpræcision kan jeg forvente?
- Er de målte volumener repeterbare?
- Hvilken virkning har væskens viskositet på flowet?
Pumpehoveder
- Hvad er det maksimalt opnåelige tryk?
- Hvad er det maksimale indgangstryk?
- Hvad er det maksimale sugeløft?
- Er der behov for kontraventiler?
- Kan Masterflex® pumper køres tørt?
- Er Masterflex® pumper selvspædende?
- Er Masterflex® pumper positive fortrængningspumper?
- Er Masterflex® pumper ikke-hævert fungerende?
- Kan slam eller slibende opløsninger pumpes?
- Hvorfor tilbydes der så mange pumpehoveder og slangestørrelser?
- Er et flow reversibelt?
Slanger
- Er slangen vigtig?
- Hvilke temperaturintervaller af materialer kan der pumpes?
- Hvad er den kemiske modstandsdygtighed?
- Hvad er afgørende for slangernes levetid?
- Hvilken slangeformulering giver den længste levetid?
- Hvordan påvirker pumpehastigheden slangernes levetid?
- Er slangerne kompatible med fødevarer og sterile anvendelser?
- Er slangerne vanskelige at udskifte?
Drev
- Hvorfor fås pumpehoveder uden drev i L/S-, I/P- og B/T-pumpegrupperne?
- Kan der anvendes mere end ét pumpehoved med et enkelt drev?
- Findes der andre drevsystemer end dem, der er vist i vores generelle katalog?
Hvordan fungerer en Masterflex® slangepumpe?
Hvert pumpesystem er opdelt i tre dele: pumpehoved, drev, og slange. Pumpehovedet består af rotoren og huset; drevet skaber den kraft, der er nødvendig for at bevæge rotoren; og slangen fungerer som pumpekammeret. Disse tre dele pumper væske ved at følge disse trin:
- Slangen anbringes i slangebedet — mellem rotoren og huset — hvor den lukkes (presses).
- Rullerne på rotoren bevæger sig hen over slangen og skubber væsken. Slangen bag rullerne genvinder sin form, skaber et vakuum og trækker væsken ind bag sig.
- Der dannes en ”pude” af væske mellem valserne. Dette er specifikt for slangens ID og rotorenes geometri. Flowhastigheden bestemmes ved at multiplicere hastigheden med pudens størrelse. Denne pude forbliver ret konstant, undtagen i forbindelse med meget viskøse væsker.
- 4. Se vores enkle animation, der demonstrerer en Masterflex® slangepumpe i drift.
Pumpehoveder
1. Hvad er det maksimalt opnåelige tryk?
Afhængigt af den slange, du vælger, er det maksimalt opnåelige tryk 40 psi (2,7 bar); det nominelle tryk er 25 psi (1,7 bar).
2. Hvad er det maksimale indgangstryk?
Typisk 40 psi (2,7 bar), afhængigt af slange-ID, vægtykkelse og formulering...
3. Hvad er det maksimale sugeløft?
Det maksimale sugeløft er 29 ft (8,8 m) H20.
4. Er der behov for kontraventiler?
Nej. Vores unikke design eliminerer dette behov.
5. Kan Masterflex® pumper køres tørt?
Ja. De kan pumpe gasser, væsker eller blandede faser.
6. Er Masterflex® pumper selvspædende?
Ja. De kan udvikle et vakuum på over 26" Hg (660 mm Hg).
7. Er Masterflex® pumper positive fortrængningspumper?
Ja. Flowhastigheden med vand er direkte proportional med rotorhastigheden op til drevets maksimale kapacitet.
8. Er Masterflex® pumper ikke-hævert fungerende?
Ja. Den ene rulle klemmer altid slangen tæt, så du ikke får nogen tilbagestrømning.
9. Kan du pumpe slam eller slibende opløsninger?
Ja. Begrænsningerne er viskositet og partikelstørrelse i forhold til det valgte slange-ID. For hårde partikler anbefaler vi en indvendig rørdiameter svarende til 20x partikeldiameteren. For bløde partikler anbefaler vi 4x.
10. Hvorfor tilbydes der så mange pumpehoveder og slangestørrelser?
Masterflex® pumperne er modulære, så de passer til de fleste anvendelser. Vi tilbyder pumpehoveder til højere tryk, shear-følsomme væsker og krav til små størrelser for blot at nævne nogle få. Dette er i synergi med udvalget af Masterflex® slanger, der er tilgængelige med sådanne formuleringer til syrer og baser, følsomme biologiske stoffer, fødevarer og mange andre typer væsker.
11. Er flow reversibelt?
Ja. Specifikationerne gælder for rotation med eller mod uret.
Flowhastigheder
1. Hvilke flowhastigheder kan opnås?
Vores Masterflex® Ismatec® pumpesystemer giver flowhastigheder fra 0,0001 til 365 mL/min. L/S® systemer giver flowhastigheder fra 0,00005 til 3400 mL/min. I/P-systemer giver flowhastigheder fra 0,001 til 26 LPM og B/T® systemer giver flowhastigheder fra 0,3 til 42 LPM.
2. Hvilken flowpræcision kan jeg forvente?
Med kalibrerede flowsystemer kan du opnå en flowpræcision, som er bedre end ±0,5 %. For andre systemer kan du opnå en præcision på ±2 til 5 % til generelle overførselsanvendelser.
3. Er målte volumener repeterbare?
Volumerne er repeterbare med en nøjagtighed på ±0,5 % eller endnu bedre ved brug af kalibrerede systemer.
4. Hvilken virkning har væskens viskositet på flowet?
Alle flowhastigheder er baseret på vand. En forøgelse af væskens viskositet vil reducere flowhastigheden.
Slanger
1. Er slangen vigtig?
Slangen er pumpekammeret. Slangens elasticitet giver suget løft; dens styrke giver trykhåndteringsevne; dens fleksible egenskaber bestemmer pumpens levetid; dens boring bestemmer flowhastigheden, og dens vægtykkelse bestemmer pumpeeffektiviteten.
For at sikre nøjagtige flowrater og lang levetid for slanger, må der kun benyttes Masterflex pumpeslanger i dine slangeapplikationer. Masterflex pumpeslanger er dit bedste valg, da de, i modsætning til slanger for generelle formål, er specielt udviklet og præcisionsekstruderet til de strenge tolerancer for brugen i Masterflex peristaltiske pumper. Masterflex slanger hjælper dig til at opnå topydelse og opfylde adskillige standarder og klassificeringer.
2. Hvilke temperaturintervaller af materialer kan du pumpe?
Det optimale temperaturområde er fra 32 til 104°F (0 til 40°C). Det maksimale temperaturområde er fra -40 til 150 °C (-40 til 302 °F) for slanger og fra 32 til 104 °F (0 til 40 °C) for pumpehovedet.
3. Hvad er den kemiske modstandsdygtighed?
Afhænger af slangetypen (se Database over kompatibilitet mellem slanger og kemikalier).
4. Hvad er afgørende for slangernes levetid?
Mange faktorer har indflydelse på slangernes levetid. Pumpehastighed og systemtryk, slangemateriale og kemisk kompatibilitet, slangematerialet og kemisk kompatibilitet, slidstyrken af den væske (det medie), der pumpes, væskens temperatur og selv det miljø, som pumpen befinder sig i, har en effekt. Besøg vores STAMP vejledning til valg af slanger for at se den trinvise anbefalingsproces, som vores ansøgningsteam følger.
5. Hvilken slangeformulering giver den længste levetid?
Norprene*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silikone, C-FLEX** og Viton***, i den rækkefølge.
6. Hvordan påvirker pumpehastigheden slangernes levetid?
Slangens levetid er omvendt proportional med pumpehastigheden. Mindste hastighed giver maksimal levetid.
7. Er slangerne kompatible med fødevarer og sterile anvendelser?
Ja. Nogle slangeformuleringer opfylder NSF-specifikationerne og FDA- og USDA-kravene til håndtering af fødevarer. Mange kan steriliseres.
8. Er slangerne vanskelige at udskifte?
Nej, udskiftningen af slanger er faktisk meget enkel. EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, højtydende, patron og RAPID-LOAD® pumpehoveder gør det nemt og hurtigt at udskifte slangen. Med standard-pumpehovedet er det nemt at skifte slange ved hjælp af den medfølgende påfyldningsnøgle.
Drev
1. Hvorfor fås pumpehoveder uden drev i L/S-, I/P- og B/T-pumpegrupperne?
Det modulære koncept giver dig mulighed for at tilpasse dit system for at opnå maksimal fleksibilitet.
2. Kan der anvendes mere end ét pumpehoved med et enkelt drev?
Ja. Et vilkårligt antal (typisk to til fire) kan stables sammen i enhver kombination ved hjælp af standard- eller EASY-LOAD-hoveder op til drevets maksimale drejningsmoment.
3. Findes der andre drivsystemer end dem, der er vist i det generelle katalog?
Ja. Vores tekniske afdeling kan tilpasse, designe eller ændre et drev eller en drevpakke efter dine specifikationer for køb af mængder og OEM-anvendelser.
* Norprene, PharMed®, Tygon—Registreret varemærke Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
**C-FLEX—Registreret varemærke Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
*** Viton®—Registreret varemærke tilhørende The Chemours Company.
Masterflex®: Uovertrufne på vores marked
Få yderligere information om pumper, slanger, væsker og alt andet du behøver til laboratoriet. Kontakt os med ethvert spørgsmål eller for afgivelse af en ordre.