Små prøvetagningsværktøjer i rustfrit stål
Dette afsnit inkluderer et udvalg af små værktøjer i rustfrit stål - fra pincetter til spatler - for prøvetagning elller behandling af prøver.
Pincet
Tænger i diverse former for diverse anvendelser på laboratorier. Udstyret med indskæringer i enderne for sikker håndtering.
Spatler og paletknivsspatler
Spatel til prøvetagning og behandling af diverse materialer. Paletknivsspatel for påførsel, opdeling og fordeling af viskøse medier.
Skeer
Skeer for hurtig og nem måling af små mængder og udtagning af prøver.
Håndbor
Manulet bor for prøvetagning i pastaagtige og semi-faste materialer.
Tragt
Nyttig for nem hældning og overførsel af fritflydende pulvere, væsker og let viskøse medier.