Måling af temperatur og luftfugtighed samt dataloggere
Vi tilbyder et bredt sortiment af værktøjer til måling eller logging af temperatur, fugtighed, CO2 eller mange andre parametre. Til industrien - fra produktion og emballering, til lagring og distribution.
Med datalogging for realtids synlighed og overvågning, med data der kan handles på straks ved overskridelse af parameters grænseværdi, tillader korrigerende handling og bevaret integritet for produkterne.
Vores tilbud starter med temperaturindikatorer, glastermometre, digitale termometre for alle anvendelser til omfattende datalogging og trådløs styring. Oplev vores løsning for din applikation, uanset om det er et vandbad, ovn, -80 0C fryser eller fødevareprodukter.
Eller find den rette datalogger for overvågning af dine vigtige produkter under transport og opbevaring. Udvalget er meget omfattende.
Produktvalg
Analoge (Glas) Termometre
Generelle væske-i-glas termometre med sort skrift på klare rør for nem aflæsning, ved visse modeller er der en hvid baggrund for endnu nemmere aflæsning. Let aflæst temperatur under alle omstændigheder med et enkelt blik med disse termometre i klar glas. De fleste modeller benytter miljøvenlige organiske væsker. Disse glastermometre er egnet til generelt laboratoriearbejde, skoler og testing. Termometre er funktionelle for et bredt udvalg af temperaturer fra langt under frysepunktet til langt over kogepunktet.
Yderligere information
Produktoversigt
Temperaturindikatorer, strips eller tubes
Temperaturindikerende strips indikerer temperaturen på et emne, inden for minutter fra en initial prøvetagning. Indikator består af en højfølsom indikerende væske inde i en specielt designet ampul der overvåger eksponering for temperaturfølsomme produkter for frysning eller opvarmning. Disse produkter er designet for hurtige målinger hvor konventionelle termometre er upraktiske. Strips designet til at modstå høje temperaturer er ideelle for brug i elektronik, fødevare og farmaceutiske industrier, også i ovn og motor i byggeri.
Yderligere information
Produktlinks
Digitale instrumenter for temperatur og/eller fugtighed
Præcis overvågning af temperaturer i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe med disse digitale termometre. Digitalt display er nemt at aflæse og leverer højeste og laveste temperaturaflæsninger. Vandtætte modeller er ideelle i vådlaboratorier, vaskeområder og applikationer i marken. Temperaturer kan skiftes mellem °C og °F, og alle modeller er utroligt alsidige og nemme at genkalibrere. Enheder har ekstreme temperaturomfang og opdaterer aflæsninger i faste korte intervaller. Med vores guide finder du det instrument du har brug for, vælg antal målekanaler du har brug for, om du skal måle luft, faste stoffer eller overflader med infrarøde termometre, med et udvalg af forskellige nøjagtigheder og sensortyper.
Yderligere information
Produktlinks
Datalogging for temperatur, fugtighed, CO2 med mere
Dataloggere registrerer automatisk præcise målinger i realtid selv når personalet ikke er til stede. Transportable designs med internt eller eksternt anbragte sensorer der har en enestående følsomhed for registrering og lagring af data i enhver applikation eller miljø der er påkrævet. Disse elektroniske instrumenter har programmerbar tracking med single- eller multi-channel muligheder. Med aflæsning over lange perioder, afgiver disse dataloggere alarm hvis betingelserne er unormale for sikkerhed og optimal testkvalitet gennem visuelle- og lydalarmer. Batteridrevne loggers har dataregistreringssystemer der måler og registrerer sample rates for data. Oplev også trådløse dataloggere for komplet og realtids kontrol.
Kalibreringsservice
Akkrediteret kalibrering for alle dine termometre og dataloggere. Mærkeuafhængig ISO17025-akkrediteret kalibrering af temperaturenheder som fx termometre, dataloggere, blokke og bade.
Dine fordele:
Godkendt kvalitet
Detaljeret procesdokumentation
Alle mærker og modeller
NIST sporbare
ISO 17025 kalibreringscertifikat
Forfaldstidspåmindelse
Kombiner med fugtighedskalibrering
Yderligere information
Kalibreringsservice
Kontakt vores specialister for mere information