Merck vand-, miljø- og fødevare- & væskeanalyse
Merck har mere end 100 års erfaring inden for analyse. Alle testsæt, teststrimler og fotometriske systemer er designet til at give optimal præcision, hastighed og nem håndtering ved testning af fødevarer og drikkevarer. Supelco®-porteføljen ag analytiske løsninger hos Merck er udviklet af analysekemikere til analysekemikere for at sikre at dine resultater er nøjagtige, præcise og reproducerbare. Hvert eneste produkt kvalitetskontrolleres omhyggeligt for at opretholde integriteten på dine testprotokoller, og med vores engagerede videnskabsfolk har du altid den ekspertise, du skal bruge, lige ved hånden. |
De visuelle og instrumentelle testsæt byder på et væld af muligheder for at bestemme individuelle parameterkoncentrationer.
Find den mest velegnede test til din applikation:
- Vælg dit foretrukne testparameter
- Find dit ønskede måleinterval, og vælg derefter de mest passende produkter til dit arbejdsflow eller prøvetype
- Brug katalognumrene til at købe produkter direkte
Produktvalg
Merck Spectroquant®Prove - Gør vandanalyse nemmere med en ny klasse af spektrofotometre
Det perfekte værktøj til vandanalyse, som kombinerer den enkelthed, du ønsker, den sikkerhed, du skal bruge, og den holdbarhed du forventer af Spectroquant® Prove spektrofotometre. Det byder også på intuitive brugerflader og er præprogrammeret til mere end 200 Spectroquant® testsæt og metoder, så analyserne bliver lettere end nogen sinde før.
- Spectroquant® Prove 100: (1.73016.0001) Til rutineapplikationer - spildevand
- Spectroquant® Prove 300: (1.73017.0001) Til sensitive målinger - drikkevand og drikkevarer
- Spectroquant® Prove 600: (1.73018.0001) Til komplekse analyser - procesvand
Yderligere information
Analytisk kvalitetssikring fra A til Z
Analytisk kvalitetssikring (AQA) er den praksis der sikrer at dine resultater er driftssikre og konforme med god laboratoriepraksis (GLP) retningslinjer.
Spectroquant® AQA Concept - 3 trin til fremragende kvalitet
- Fotometerkontrol: (OQ) udføres med certificerede farvestandarder, eller Certipur® UV/Vis standarder
- Systemkontrol: (PQ) Gendannelsesmåling med CombiCheck standardopløsning, certificeret referencemateriale (CRM) standardopløsninger, eller Certipur® standardopløsninger
- Matrixkontrol: (PQ) Engangs spiking med CombiCheck R-2 opløsning, eller multipel opløsning/spiking med certificeret referencemateriale (CRM) standardløsninger, eller egne opløsninger
Merck Spectroquant® Move og NOVA fotometre
- Spectroquant® Move 100 er fremstillet til hurtig og pålidelig vandanalyse på stedet.
- Spectroquant® NOVA 60 tilbyder høj kvalitet (AQA) med stor enkelhed.
Yderligere information
Merck RQflex® 20 - Nøjagtighed med reflektometri
Den nye kvantitative teststriplæser RQflex® 20 understøtter din proces med overvågning af kemiske parametre på stedet. Med den intuitive menunavigation og en forudgående udvælgelse af prøver muliggør den hurtigere og sporbare beslutninger vedrørende produktionsprocessen.
Yderligere information
Merck Mquant Visual tests
- MQuant® Væsketests: Kemisk testsystem for hurtig, præcis og transportabel vandtest for høj til lav parameter koncentrationsomfang med direkte aflæsning af farvekort, diske eller kar.
- MQuant® Teststrips: for driftssikker semi-kvantitativ fastlæggelse af ioner og andre forbindelser med visuel eller digital udlæsning
- MQuant® pH-teststrips og -papirer: Hurtig pH måling med nøjagtige farveskalaer for klare, driftssikre resultater for alle medier inklusive væsker med høj turbiditet.
Yderligere information
MQuant® StripScan
Gør hurtig testning nemmere og mere nøjagtig for processtyring i fødevare- og drikkevareproduktion, desinfektionsstyring og miljøtest. MQuant® teststrips og MQuant® StripScan app leverer al den driftssikkerhed og konsistens du forventer fra en førende hurtig test, med tilføjede muligheder for digital datastyring.
Yderligere information
Merck brugsklar prøveforberedelse
Enkel og effektiv forberedelse med Crack Sets og termoreaktorer
- Spectroquant® Crack Sets: Vi tilbyder et udvalg af tre Crack Sets for fastlæggelse af totale indhold af forskellige parametre. Hvert sæt indeholder alle reagenser der behøves for optagelse med termoreaktor.
- Spectroquant® termoreaktorer: tilbyder 8 forinstallerede optagelsesprogrammer for rutinemæssig brug. En beskrivelse af optagelsesprocedure findes i instruktionsbladet der medfølger testsæt.