Frysetørring
I lighed med vakuumkoncentration går processen med frysetørring et trin videre ved at sænke prøvetemperaturen til det punkt, hvor opløsningen fryser og opløsningsmidler fjernes ved sublimering. Designet til at håndtere alle lyofiliseringsbehov hos forskningslaboratorier.
Frysetørringsystemer, FreeZone®
Samlere, der når −50 ° C, fås med kapacitet fra 1 til 18 liter. Kaskadesystemer i 2, 5, 4, 5, 6 og 12 liter kollektorkapacitet, der når −84 ° C.