Fermenteringsproces i bioprocesser
+ Pumper
+ Pumper
+ Tryksensorer
+ Flowsensorer
+ Pumper
+ Udluftningsfilter
+ Prøveflaske
+ Temperatursensorer
+ Pumper
Udluftningsfilter
Mange biofarma-anvendelser kræver brugen af udluftningsfiltre via tankventilation. Generelt er disse filtre steriliserede for at undgå risiko for kontaminering. Filtrene tjener også som trykstabilisatorer for tankmiljøet.
Prøveflaske
Mellem de forskellige faser af lægemiddelproduktionen opbevares produktet i tanke, beholdere og flasker. De er steriliserede eller har en steriliseret barriere mellem beholderen og produktet (f.eks. en tankforing) for at mindske risikoen for kontaminering. Tankporte forudbestilles, så de passer til anvendelsesformålets behov. Prøveflasker omfatter et udluftningsfilter for at undgå, at flasken kommer under tryk under dispensering og krydskontaminering.