Masterflex® Peristaltisk pumpe og væskehåndteringsløsninger
Carousel
Masterflex® peristaltiske pumpesystemer, udviklet for lang levetid, med overlegen nøjagtighed og gentagelighed, sikrer optimal ydelse fra forskningsfase til produktion i fuld skala.
Vores pumper tilbyder den nyeste teknologi, herunder MasterflexLive® cloud-aktiverede tilslutningsmuligheder, nem kontrol og slangeudskiftning samt peristaltiske pumpers lave vedligeholdelse og omkostningseffektivitet.
Vælg mellem et bredt udvalg af flows i vores udvalg af peristaltiske pumpeserier:
- Masterflex Ismatec® Serie 0,0001 til 365 mL/min
- Masterflex L/S® Serie 0,00005 til 3400 mL/min
- Masterflex I/P® Serie 0.001 til 26 LPM
- Masterflex B/T® Serie 0.3 til 42 LPM
Med over 10.000 pumpemuligheder og mange slangeformuleringer kan du finde det, du har brug for fra Masterflex® mærke.
Top produkter til biofarma og derudover
Peristaltiske pumper
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpVæskehåndteringsløsninger egenskaber og fordele
Vores væskehåndteringssystemer er udviklet til at støtte hele din virksomhed. Vores system understøtter sporbarhed og IQ/OQ/PQ.
Vores pumper har længe været benyttet til:
- Bioprocessing
- Kemisk fødning
- Fødevarer og drikkevarer
- Hatchers dosering af kosmetik
- Blæk / coating
- Pulp og papir
- Halvleder
- Vand og spildevand
Herudover har vores pumper nogle uovertrufne fordele som:
- Stærkt proprietært design der ikke bryder ned i hårde miljøer
- Topkvalitet for nøjagtighed, præcision og reproducerbarhed
- Højvolumetriske systemer hvor væsker kun berører slangemateriale
Væskehåndteringsløsninger ─ Fra forskning til produktion
Dedikeret til succes for hele din væskevej – fra forskning til produktion
Masterflex® er dedikeret til din succes, fra laboratorieforskning til produktion i fuld skala. Vores robuste pumper og slanger er holdbare, medfører færre afbrydelser under den videnskabelige proces, samt er driftssikkert nøjagtige og i fuld overensstemmelse med standarder, foranstaltninger og direktiver.
Omfattede produkter
Tilpassede tjenester og værktøjer
Skræddersyede løsninger
Partnerskab om specialudviklede pumper - vi har gjort ideer til virkelighed i over 50 år.
Få mere at vide
Skræddersyede slanger skåret til længde
Vi har fleksibiliteten til at opfylde dine behov og spare dig tid og penge. Vælg din slangedype, længde og mængde.
Få mere at vide
MasterflexLive®
Med MasterflexLive® får du overvågning i realtid af alle pumpeparametre.
Få mere at vide
Kemisk kompatibilitet
Søg efter dit kemikalie for at se, hvilken effekt det har på hundredvis af materialer
Få mere at vide
Masterflex valgværktøj
Find det anbefalede bundtede peristaltiske pumpesystem til dig på mindre end 6 spørgsmål!
Få mere at vide
Forbindelse med Masterflex®, en del af Avantor
Forbindelse med Masterflex® (en del af Avantor) og hold dig opdateret om avancerede og innovative løsninger til væskeveje med:
- Sagsstudier
- Webinarer
- Vejledninger og instruktioner
Vi udvider hele tiden vores produktlinjer, så vi kan servicere dig bedre. Se alle Masterflex produkter.