Gaskromatografi
Gaskromatografi er en værdifuld analyseteknik, som er i stand til at separere og kvantificere en lang række forskellige prøveblandinger, og giver meget pålidelige resultater over lange tidshorisonter. Teknikken bruges i stor udstrækning inden for fødevare-, miljø- og kemiindustrien og har også bred anvendelighed inden for mange andre områder. Teknikken bruger gas (normalt helium og brint) som bærer af den injicerede prøve, som bringes på gasform ved hjælp af høje temperaturer.
Se vores Avantor® Hichrom GC produkter
Avantor® Hichrom GC kolonne krydsreference guide